Learn More
Hoefer™ Peines submarinos SUB20 Maxi-Standard y SUB20C Maxi-Cooled
Accesorios para submarinos SUB20 Maxi-Standard y SUB20C Maxi-Cooled
79.25€ - 82.90€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Submarino SUB20 Maxi Standard y SUB20C Maxi Cooled |
---|---|
Tipo | Peine |
Fondo de la cubeta (imperial) | 0,19 in |
Fondo de la cubeta (métrico) | 0,5 cm |
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Grosor (métrico) | Anchura del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Grosor (métrico) | Anchura del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12675766
|
Hoefer™
SUB20-C1.5-16 |
16 | 0,15 cm | 0,85 cm |
79.25€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12685766
|
Hoefer™
SUB20-C1.5-20MC |
20 | 0,15 cm | 0,7 cm |
81.05€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12695766
|
Hoefer™
SUB20-C1.5-28 |
28 | 0,15 cm | 0,5 cm |
79.25€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12605776
|
Hoefer™
SUB20-C1.5-40MC |
40 | 0,15 cm | 0,3 cm |
82.90€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12615776
|
Hoefer™
SUB20-C1-16 |
16 | 0,1 cm | 0,85 cm |
82.90€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12625776
|
Hoefer™
SUB20-C1-20MC |
20 | 0,1 cm | 0,7 cm |
82.90€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12635776
|
Hoefer™
SUB20-C1-28 |
28 | 0,1 cm | 0,5 cm |
82.90€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12645776
|
Hoefer™
SUB20-C1-40MC |
40 | 0,1 cm | 0,3 cm |
79.25€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12655776
|
Hoefer™
SUB20-C2-16 |
20 | 0,2 cm | 0,85 cm |
81.05€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12665776
|
Hoefer™
SUB20-C2-20MC |
20 | 0,2 cm | 0,7 cm |
79.25€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12675776
|
Hoefer™
SUB20-C2-28 |
28 | 0,2 cm | 0,5 cm |
79.25€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12685776
|
Hoefer™
SUB20-C2-40MC |
40 | 0,2 cm | 0,3 cm |
79.25€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Oscila entre 16, 20, 28 y 40 pocillos
- 1, 1,5 y 2 mm de grosor
- Anchura de pocillos de 3, 5, 7 y 8,5 mm
- Mín. Volumen de muestra máx. de 13 a 75 μl
Especificaciones
Submarino SUB20 Maxi Standard y SUB20C Maxi Cooled | |
Peine | |
0,19 in | |
0,5 cm |