Learn More
Hoefer™ Peines submarinos SUB20 Maxi-Standard y SUB20C Maxi-Cooled
Código de producto. 12685776
Click to view available options
N.° de pocillos:
16
20
28
40
Grosor (métrico):
0,1 cm
0,15 cm
0,2 cm
Anchura del pocillo (métrico):
0,3 cm
0,5 cm
0,7 cm
0,85 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12685776
Marca: Hoefer™ SUB20C240MC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios para submarinos SUB20 Maxi-Standard y SUB20C Maxi-Cooled
  • Oscila entre 16, 20, 28 y 40 pocillos
  • 1, 1,5 y 2 mm de grosor
  • Anchura de pocillos de 3, 5, 7 y 8,5 mm
  • Mín. Volumen de muestra máx. de 13 a 75 μl
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Submarino SUB20 Maxi Standard y SUB20C Maxi Cooled
Tipo Peine
N.° de pocillos 40
Grosor (imperial) 0,07 in
Grosor (métrico) 0,2 cm
Volumen (llenado) métrico 25 μl
Anchura del pocillo (imperial) 0,11 in
Anchura del pocillo (métrico) 0,3 cm
Fondo de la cubeta (imperial) 0,19 in
Fondo de la cubeta (métrico) 0,5 cm