Learn More
Hoefer™ Peines submarinos SUB20 Maxi-Standard y SUB20C Maxi-Cooled
Accesorios para submarinos SUB20 Maxi-Standard y SUB20C Maxi-Cooled
Marca:  Hoefer™ SUB20-C1-20MC
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12625776
  • 82.90€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-10-2025
Descripción
  • Oscila entre 16, 20, 28 y 40 pocillos
  • 1, 1,5 y 2 mm de grosor
  • Anchura de pocillos de 3, 5, 7 y 8,5 mm
  • Mín. Volumen de muestra máx. de 13 a 75 μl
Especificaciones
Especificaciones
Submarino SUB20 Maxi Standard y SUB20C Maxi Cooled
20
0,1 cm
0,27 in
0,19 in
Peine
0,03 in
30 μl
0,7 cm
0,5 cm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Hoefer™ Peines submarinos SUB20 Maxi-Standard y SUB20C Maxi-Cooled > Peine: 1mm x 20 pocillos; 30 μl