Learn More
Hoefer™ Peines submarinos SUB20 Maxi-Standard y SUB20C Maxi-Cooled
Click to view available options
N.° de pocillos:
16
20
28
40
Grosor (métrico):
0,1 cm
0,15 cm
0,2 cm
Anchura del pocillo (métrico):
0,3 cm
0,5 cm
0,7 cm
0,85 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Oscila entre 16, 20, 28 y 40 pocillos
- 1, 1,5 y 2 mm de grosor
- Anchura de pocillos de 3, 5, 7 y 8,5 mm
- Mín. Volumen de muestra máx. de 13 a 75 μl
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Submarino SUB20 Maxi Standard y SUB20C Maxi Cooled |
| Tipo | Peine |
| N.° de pocillos | 28 |
| Grosor (imperial) | 0,07 in |
| Grosor (métrico) | 0,2 cm |
| Volumen (llenado) métrico | 40 μl |
| Anchura del pocillo (imperial) | 0,19 in |
| Anchura del pocillo (métrico) | 0,5 cm |
| Fondo de la cubeta (imperial) | 0,19 in |
| Fondo de la cubeta (métrico) | 0,5 cm |
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction