Learn More
Hoefer™ Peines submarinos SUB20 Maxi-Standard y SUB20C Maxi-Cooled
Código de producto. 12655776
Change view
Click to view available options
N.° de pocillos:
16
20
28
40
Grosor (métrico):
0,1 cm
0,15 cm
0,2 cm
Anchura del pocillo (métrico):
0,3 cm
0,5 cm
0,7 cm
0,85 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.° de pocillos Grosor (métrico) Anchura del pocillo (métrico) unitSize
12655776 20 0,2 cm 0,85 cm cada uno
12675766 16 0,15 cm 0,85 cm cada uno
12685766 20 0,15 cm 0,7 cm cada uno
12695766 28 0,15 cm 0,5 cm cada uno
12605776 40 0,15 cm 0,3 cm cada uno
12615776 16 0,1 cm 0,85 cm cada uno
12625776 20 0,1 cm 0,7 cm cada uno
12635776 28 0,1 cm 0,5 cm cada uno
12645776 40 0,1 cm 0,3 cm cada uno
12665776 20 0,2 cm 0,7 cm cada uno
12675776 28 0,2 cm 0,5 cm cada uno
12685776 40 0,2 cm 0,3 cm cada uno
12 options
Código de producto. 12655776
Marca: Hoefer™ SUB20C216
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios para submarinos SUB20 Maxi-Standard y SUB20C Maxi-Cooled
  • Oscila entre 16, 20, 28 y 40 pocillos
  • 1, 1,5 y 2 mm de grosor
  • Anchura de pocillos de 3, 5, 7 y 8,5 mm
  • Mín. Volumen de muestra máx. de 13 a 75 μl
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Submarino SUB20 Maxi Standard y SUB20C Maxi Cooled
Tipo Peine
N.° de pocillos 20
Grosor (imperial) 0,07 in
Grosor (métrico) 0,2 cm
Volumen (llenado) métrico 75 μl
Anchura del pocillo (imperial) 0,33 in
Anchura del pocillo (métrico) 0,85 cm
Fondo de la cubeta (imperial) 0,19 in
Fondo de la cubeta (métrico) 0,5 cm