Learn More
Hoefer™ Peines submarinos SUB20 Maxi-Standard y SUB20C Maxi-Cooled
Código de producto. 12695766
Change view
Click to view available options
N.° de pocillos:
16
20
28
40
Grosor (métrico):
0,1 cm
0,15 cm
0,2 cm
Anchura del pocillo (métrico):
0,3 cm
0,5 cm
0,7 cm
0,85 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.° de pocillos Grosor (métrico) Anchura del pocillo (métrico) unitSize
12695766 28 0,15 cm 0,5 cm cada uno
12675766 16 0,15 cm 0,85 cm cada uno
12685766 20 0,15 cm 0,7 cm cada uno
12605776 40 0,15 cm 0,3 cm cada uno
12615776 16 0,1 cm 0,85 cm cada uno
12625776 20 0,1 cm 0,7 cm cada uno
12635776 28 0,1 cm 0,5 cm cada uno
12645776 40 0,1 cm 0,3 cm cada uno
12655776 20 0,2 cm 0,85 cm cada uno
12665776 20 0,2 cm 0,7 cm cada uno
12675776 28 0,2 cm 0,5 cm cada uno
12685776 40 0,2 cm 0,3 cm cada uno
12 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12695766
missing translation for 'mfr': Hoefer™ SUB20C1.528
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Accesorios para submarinos SUB20 Maxi-Standard y SUB20C Maxi-Cooled
  • Oscila entre 16, 20, 28 y 40 pocillos
  • 1, 1,5 y 2 mm de grosor
  • Anchura de pocillos de 3, 5, 7 y 8,5 mm
  • Mín. Volumen de muestra máx. de 13 a 75 μl
Specifica
Para utilizar con (equipo) Submarino SUB20 Maxi Standard y SUB20C Maxi Cooled
Tipo Peine
N.° de pocillos 28
Grosor (imperial) 0,05 in
Grosor (métrico) 0,15 cm
Volumen (llenado) métrico 30 μl
Anchura del pocillo (imperial) 0,19 in
Anchura del pocillo (métrico) 0,5 cm
Fondo de la cubeta (imperial) 0,19 in
Fondo de la cubeta (métrico) 0,5 cm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.