Learn More
Hoefer™ Peines submarinos SUB20 Maxi-Standard y SUB20C Maxi-Cooled
Descripción
- Oscila entre 16, 20, 28 y 40 pocillos
- 1, 1,5 y 2 mm de grosor
- Anchura de pocillos de 3, 5, 7 y 8,5 mm
- Mín. Volumen de muestra máx. de 13 a 75 μl
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Submarino SUB20 Maxi Standard y SUB20C Maxi Cooled |
| Tipo | Peine |
| N.° de pocillos | 28 |
| Grosor (imperial) | 0,03 in |
| Grosor (métrico) | 0,1 cm |
| Volumen (llenado) métrico | 20 μl |
| Anchura del pocillo (imperial) | 0,19 in |
| Anchura del pocillo (métrico) | 0,5 cm |
| Fondo de la cubeta (imperial) | 0,19 in |
| Fondo de la cubeta (métrico) | 0,5 cm |