Learn More
Thermo Scientific™ Partículas carboxiladas Cyto-Plex™
Ahorre tiempo al medir analitos mediante las partículas carboxiladas Thermo Scientific™ Cyto-Plex™, partículas de plataforma abierta para análisis de matrices en suspensión.
171.00€ - 740.00€
Especificaciones
Aditivo Conservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 %
Contenido y almacenamiento Mantenga el producto refrigerado mientras no se use; no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con un agitador vorticial.
Contenido Microesferas de poliestireno en agua
Color Rojo
Material Poliestireno con superficie injertada con copolímero
Ver más especificaciones
Alertas:
Contiene azida sódica.
Productos 48
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Cantidad Nivel Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Cantidad Nivel Precio Cantidad y disponibilidad  
11888293
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM4CR01
4 μm 1 ml Nivel 1 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11898293
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM4CR01B
4 μm 5 mL Nivel 1 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11808303
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM4CR02
4 μm 1 ml Nivel 2 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11818303
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM4CR02B
4 μm 5 mL Nivel 2 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11828303
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM4CR03
4 μm 1 ml Nivel 3 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11838303
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM4CR03B
4 μm 5 mL Nivel 3 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11848303
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM4CR04
4 μm 1 ml Nivel 4 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11858303
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM4CR04B
4 μm 5 mL Nivel 4 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11868303
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM4CR05
4 μm 1 ml Nivel 5 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11878303
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM4CR05B
4 μm 5 mL Nivel 5 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11888303
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM4CR06
4 μm 1 ml Nivel 6 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11898303
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM4CR06B
4 μm 5 mL Nivel 6 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11808313
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM4CR07
4 μm 1 ml Nivel 7 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11818313
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM4CR07B
4 μm 5 mL Nivel 7 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11828313
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM4CR08
4 μm 1 ml Nivel 8 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11838313
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM4CR08B
4 μm 5 mL Nivel 8 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11848313
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM4CR09
4 μm 1 ml Nivel 9 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11858313
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM4CR09B
4 μm 5 mL Nivel 9 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11868313
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM4CR10
4 μm 1 ml Nivel 10 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11878313
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM4CR10B
4 μm 5 mL Nivel 10 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11888313
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM4CR11
4 μm 1 ml Nivel 11 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11898313
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM4CR11B
4 μm 5 mL Nivel 11 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11808323
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM4CR12
4 μm 1 ml Nivel 12 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11818323
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM4CR12B
4 μm 5 mL Nivel 12 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11828343
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM5CR01
5 μm 1 ml Nivel 1 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11838343
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM5CR01B
5 μm 5 mL Nivel 1 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11848343
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM5CR02
5 μm 1 ml Nivel 2 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11858343
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM5CR02B
5 μm 5 mL Nivel 2 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11868343
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM5CR03
5 μm 1 ml Nivel 3 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11878343
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM5CR03B
5 μm 5 mL Nivel 3 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11888343
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM5CR04
5 μm 1 ml Nivel 4 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11898343
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM5CR04B
5 μm 5 mL Nivel 4 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11808353
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM5CR05
5 μm 1 ml Nivel 5 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11818353
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM5CR05B
5 μm 5 mL Nivel 5 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11828353
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM5CR06
5 μm 1 ml Nivel 6 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11838353
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM5CR06B
5 μm 5 mL Nivel 6 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11848353
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM5CR07
5 μm 1 ml Nivel 7 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11858353
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM5CR07B
5 μm 5 mL Nivel 7 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11868353
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM5CR08
5 μm 1 ml Nivel 8 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11878353
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM5CR08B
5 μm 5 mL Nivel 8 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11888353
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM5CR09
5 μm 1 ml Nivel 9 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11898353
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM5CR09B
5 μm 5 mL Nivel 9 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11808363
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM5CR10
5 μm 1 ml Nivel 10 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11818363
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM5CR10B
5 μm 5 mL Nivel 10 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11828363
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM5CR11
5 μm 1 ml Nivel 11 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11838363
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM5CR11B
5 μm 5 mL Nivel 11 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11848363
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM5CR12
5 μm 1 ml Nivel 12 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11858363
Ver documentos
Thermo Scientific™
FM5CR12B
5 μm 5 mL Nivel 12 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Ahorre tiempo al medir analitos mediante las partículas carboxiladas Thermo Scientific™ Cyto-Plex™, partículas de plataforma abierta para análisis de matrices en suspensión.
El análisis de matrices en suspensión es una potente técnica que permite detectar y cuantificar simultáneamente múltiples analitos con una única muestra. Al emplear microesferas codificadas por colores con los colorantes apropiados, ahora es posible realizar estos ensayos usando citómetros de flujo comúnmente disponibles.
  • Las microesferas Cyto-Plex™ constan de una partícula de poliestireno de gran uniformidad con intensidades de fluorescencia que están completamente separadas unas de otras.
  • Las partículas carboxiladas se comercializan en distintos tamaños y niveles de intensidad de fluorescencia para el análisis de múltiples analitos.
  • El uso de una partícula de un único diámetro para todas las concentraciones de colorante permite ahorrar tiempo, ya que solo es necesario desarrollar y optimizar el análisis químico para un gránulo; para aumentar el número de analitos medidos en un ensayo, se pueden combinar múltiples diámetros.
  • Los sitios de unión de alta densidad y el bajo nivel de unión inespecífica permiten acoplar una amplia variedad de anticuerpos, ácidos nucleicos y otras biomoléculas.
  • Las microesferas tienen una emisión máxima a 700 nm y se pueden excitar mediante luz láser de 488 nm o 633 nm.
  • La emisión puede adquirirse mediante canales PE-Cy5 o APC.
  • Puesto que la emisión en los canales FITC y PE es muy baja o nula, las sondas que emplean estos colorantes se pueden usar eficazmente como marcadores.
Recomendado para:
    Contiene azida sódica.
  • Microesferas de plataforma abierta para el análisis de matrices en suspensión en citometría de flujo
Especificaciones
Especificaciones
Conservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 %
Microesferas de poliestireno en agua
Poliestireno con superficie injertada con copolímero
Rojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm)
1,06g/cm³
Modificadas con carboxilo
Mantenga el producto refrigerado mientras no se use; no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con un agitador vorticial.
Rojo
Partícula carboxiladas
Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto
Producto estable durante un mínimo de 12 meses
≤ 2 % CV
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Partículas carboxiladas Cyto-Plex™