Learn More
Thermo Scientific™ Partículas carboxiladas Cyto-Plex™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 μm
5 μm
Cantidad:
1 ml
5 mL
Nivel:
Nivel 1
Nivel 10
Nivel 11
Nivel 12
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 8
Nivel 9
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
Descripción
Ahorre tiempo al medir analitos mediante las partículas carboxiladas Thermo Scientific™ Cyto-Plex™, partículas de plataforma abierta para análisis de matrices en suspensión.
El análisis de matrices en suspensión es una potente técnica que permite detectar y cuantificar simultáneamente múltiples analitos con una única muestra. Al emplear microesferas codificadas por colores con los colorantes apropiados, ahora es posible realizar estos ensayos usando citómetros de flujo comúnmente disponibles.
- Las microesferas Cyto-Plex™ se componen de una partícula de poliestireno de gran uniformidad con intensidades de fluorescencia que están completamente separadas unas de otras
- Las partículas carboxiladas se comercializan en distintos tamaños y niveles de intensidad de fluorescencia para el análisis de múltiples analitos.
- El uso de una partícula de un único diámetro para todas las concentraciones de colorante permite ahorrar tiempo, ya que solo es necesario desarrollar y optimizar el análisis químico para un gránulo; para aumentar el número de analitos medidos en un ensayo, se pueden combinar múltiples diámetros.
- Los sitios de unión de alta densidad y el bajo nivel de unión inespecífica permiten acoplar una amplia variedad de anticuerpos, ácidos nucleicos y otras biomoléculas.
- Las microesferas tienen una emisión máxima a 700 nm y se pueden excitar mediante luz láser de 488 nm o 633 nm.
- La emisión puede adquirirse mediante canales PE-Cy5 o APC.
- Puesto que la emisión en los canales FITC y PE es muy baja o nula, las sondas que emplean estos colorantes se pueden usar eficazmente como marcadores.
Recomendada para:
- Microesferas de plataforma abierta para el análisis de matrices en suspensión en citometría de flujo
Especificaciones
Especificaciones
| Aditivo | Conservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 % |
| Contenido y almacenamiento | Mantenga el producto refrigerado mientras no se use; no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con un agitador vorticial. |
| Contenido | Microesferas de poliestireno en agua |
| Descripción | Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 5 µm |
| Color | Rojo |
| Material | Poliestireno con superficie injertada con copolímero |
| Tipo de producto | Partícula carboxiladas |
| Tipo de colorante | Rojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm) |
| Incluye | Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto |
| Nivel | Nivel 2 |
| Mostrar más |