Learn More
Thermo Scientific™ Partículas carboxiladas Cyto-Plex™
Código de producto. 11838343 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 μm
5 μm
Cantidad:
1 ml
5 mL
Nivel:
Nivel 1
Nivel 10
Nivel 11
Nivel 12
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 8
Nivel 9
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
Contiene azida sódica.
Código de producto. 11838343
Marca: Thermo Scientific™ FM5CR01B
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Contiene azida sódica.
Ahorre tiempo al medir analitos mediante las partículas carboxiladas Thermo Scientific™ Cyto-Plex™, partículas de plataforma abierta para análisis de matrices en suspensión.
Ahorre tiempo al medir analitos mediante las partículas carboxiladas Thermo Scientific™ Cyto-Plex™, partículas de plataforma abierta para análisis de matrices en suspensión.
El análisis de matrices en suspensión es una potente técnica que permite detectar y cuantificar simultáneamente múltiples analitos con una única muestra. Al emplear microesferas codificadas por colores con los colorantes apropiados, ahora es posible realizar estos ensayos usando citómetros de flujo comúnmente disponibles.
  • Las microesferas Cyto-Plex™ se componen de una partícula de poliestireno de gran uniformidad con intensidades de fluorescencia que están completamente separadas unas de otras
  • Las partículas carboxiladas se comercializan en distintos tamaños y niveles de intensidad de fluorescencia para el análisis de múltiples analitos.
  • El uso de una partícula de un único diámetro para todas las concentraciones de colorante permite ahorrar tiempo, ya que solo es necesario desarrollar y optimizar el análisis químico para un gránulo; para aumentar el número de analitos medidos en un ensayo, se pueden combinar múltiples diámetros.
  • Los sitios de unión de alta densidad y el bajo nivel de unión inespecífica permiten acoplar una amplia variedad de anticuerpos, ácidos nucleicos y otras biomoléculas.
  • Las microesferas tienen una emisión máxima a 700 nm y se pueden excitar mediante luz láser de 488 nm o 633 nm.
  • La emisión puede adquirirse mediante canales PE-Cy5 o APC.
  • Puesto que la emisión en los canales FITC y PE es muy baja o nula, las sondas que emplean estos colorantes se pueden usar eficazmente como marcadores.
Recomendada para:
  • Microesferas de plataforma abierta para el análisis de matrices en suspensión en citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Conservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 %
Contenido y almacenamiento Mantenga el producto refrigerado mientras no se use; no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con un agitador vorticial.
Contenido Microesferas de poliestireno en agua
Descripción Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 5 µm
Color Rojo
Material Poliestireno con superficie injertada con copolímero
Tipo de producto Partícula carboxiladas
Tipo de colorante Rojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm)
Incluye Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto
Nivel Nivel 1
Densidad de las partículas 1,06g/cm³
Cantidad 5 mL
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 12 meses
Modificación de la superficie Modificadas con carboxilo
Uniformidad ≤ 2 % CV
Diámetro (métrico) 5 μm