Learn More
Thermo Scientific™ Partículas carboxiladas Cyto-Plex™
Código de producto. 11848353 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 μm
5 μm
Cantidad:
1 ml
5 mL
Nivel:
Nivel 1
Nivel 10
Nivel 11
Nivel 12
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 8
Nivel 9
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
Código de producto. Diámetro (métrico) Cantidad Nivel unitSize
11848353 5 μm 1 ml Nivel 7 1 ml
11888293 4 μm 1 ml Nivel 1 1 ml
11898293 4 μm 5 mL Nivel 1 5 ml
11808303 4 μm 1 ml Nivel 2 1 ml
11818303 4 μm 5 mL Nivel 2 5 ml
11828303 4 μm 1 ml Nivel 3 1 ml
11838303 4 μm 5 mL Nivel 3 5 ml
11848303 4 μm 1 ml Nivel 4 1 ml
11858303 4 μm 5 mL Nivel 4 5 ml
11868303 4 μm 1 ml Nivel 5 1 ml
11878303 4 μm 5 mL Nivel 5 5 ml
11888303 4 μm 1 ml Nivel 6 1 ml
11898303 4 μm 5 mL Nivel 6 5 ml
11808313 4 μm 1 ml Nivel 7 1 ml
11818313 4 μm 5 mL Nivel 7 5 ml
11828313 4 μm 1 ml Nivel 8 1 ml
11838313 4 μm 5 mL Nivel 8 5 ml
11848313 4 μm 1 ml Nivel 9 1 ml
11858313 4 μm 5 mL Nivel 9 5 ml
11868313 4 μm 1 ml Nivel 10 1 ml
11878313 4 μm 5 mL Nivel 10 5 ml
11888313 4 μm 1 ml Nivel 11 1 ml
11898313 4 μm 5 mL Nivel 11 5 ml
11808323 4 μm 1 ml Nivel 12 1 ml
11818323 4 μm 5 mL Nivel 12 5 ml
11828343 5 μm 1 ml Nivel 1 1 ml
11838343 5 μm 5 mL Nivel 1 5 ml
11848343 5 μm 1 ml Nivel 2 1 ml
11858343 5 μm 5 mL Nivel 2 5 ml
11868343 5 μm 1 ml Nivel 3 1 ml
11878343 5 μm 5 mL Nivel 3 5 ml
11888343 5 μm 1 ml Nivel 4 1 ml
11898343 5 μm 5 mL Nivel 4 5 ml
11808353 5 μm 1 ml Nivel 5 1 ml
11818353 5 μm 5 mL Nivel 5 5 ml
11828353 5 μm 1 ml Nivel 6 1 ml
11838353 5 μm 5 mL Nivel 6 5 ml
11858353 5 μm 5 mL Nivel 7 5 ml
11868353 5 μm 1 ml Nivel 8 1 ml
11878353 5 μm 5 mL Nivel 8 5 ml
11888353 5 μm 1 ml Nivel 9 1 ml
11898353 5 μm 5 mL Nivel 9 5 ml
11808363 5 μm 1 ml Nivel 10 1 ml
11818363 5 μm 5 mL Nivel 10 5 ml
11828363 5 μm 1 ml Nivel 11 1 ml
11838363 5 μm 5 mL Nivel 11 5 ml
11848363 5 μm 1 ml Nivel 12 1 ml
11858363 5 μm 5 mL Nivel 12 5 ml
48 options
Contiene azida sódica.
Código de producto. 11848353
Marca: Thermo Scientific™ FM5CR07
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Contiene azida sódica.
Ahorre tiempo al medir analitos mediante las partículas carboxiladas Thermo Scientific™ Cyto-Plex™, partículas de plataforma abierta para análisis de matrices en suspensión.
Ahorre tiempo al medir analitos mediante las partículas carboxiladas Thermo Scientific™ Cyto-Plex™, partículas de plataforma abierta para análisis de matrices en suspensión.
El análisis de matrices en suspensión es una potente técnica que permite detectar y cuantificar simultáneamente múltiples analitos con una única muestra. Al emplear microesferas codificadas por colores con los colorantes apropiados, ahora es posible realizar estos ensayos usando citómetros de flujo comúnmente disponibles.
  • Las microesferas Cyto-Plex™ se componen de una partícula de poliestireno de gran uniformidad con intensidades de fluorescencia que están completamente separadas unas de otras
  • Las partículas carboxiladas se comercializan en distintos tamaños y niveles de intensidad de fluorescencia para el análisis de múltiples analitos.
  • El uso de una partícula de un único diámetro para todas las concentraciones de colorante permite ahorrar tiempo, ya que solo es necesario desarrollar y optimizar el análisis químico para un gránulo; para aumentar el número de analitos medidos en un ensayo, se pueden combinar múltiples diámetros.
  • Los sitios de unión de alta densidad y el bajo nivel de unión inespecífica permiten acoplar una amplia variedad de anticuerpos, ácidos nucleicos y otras biomoléculas.
  • Las microesferas tienen una emisión máxima a 700 nm y se pueden excitar mediante luz láser de 488 nm o 633 nm.
  • La emisión puede adquirirse mediante canales PE-Cy5 o APC.
  • Puesto que la emisión en los canales FITC y PE es muy baja o nula, las sondas que emplean estos colorantes se pueden usar eficazmente como marcadores.
Recomendada para:
  • Microesferas de plataforma abierta para el análisis de matrices en suspensión en citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Conservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 %
Contenido y almacenamiento Mantenga el producto refrigerado mientras no se use; no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con un agitador vorticial.
Contenido Microesferas de poliestireno en agua
Descripción Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 5 µm
Color Rojo
Material Poliestireno con superficie injertada con copolímero
Tipo de producto Partícula carboxiladas
Tipo de colorante Rojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm)
Incluye Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto
Nivel Nivel 7
Densidad de las partículas 1,06g/cm³
Cantidad 1 ml
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 12 meses
Modificación de la superficie Modificadas con carboxilo
Uniformidad ≤ 2 % CV
Volumen (métrico) 1 o 5 ml
Diámetro (métrico) 5 μm