Learn More
Thermo Scientific™ Partículas carboxiladas Cyto-Plex™
Ahorre tiempo al medir analitos mediante las partículas carboxiladas Thermo Scientific™ Cyto-Plex™, partículas de plataforma abierta para análisis de matrices en suspensión.
Marca: Thermo Scientific™ FM5CR01
Alertas:
Contiene azida sódica.
Descripción
Ahorre tiempo al medir analitos mediante las partículas carboxiladas Thermo Scientific™ Cyto-Plex™, partículas de plataforma abierta para análisis de matrices en suspensión.
El análisis de matrices en suspensión es una potente técnica que permite detectar y cuantificar simultáneamente múltiples analitos con una única muestra. Al emplear microesferas codificadas por colores con los colorantes apropiados, ahora es posible realizar estos ensayos usando citómetros de flujo comúnmente disponibles.- Las microesferas Cyto-Plex™ se componen de una partícula de poliestireno de gran uniformidad con intensidades de fluorescencia que están completamente separadas unas de otras
- Las partículas carboxiladas se comercializan en distintos tamaños y niveles de intensidad de fluorescencia para el análisis de múltiples analitos.
- El uso de una partícula de un único diámetro para todas las concentraciones de colorante permite ahorrar tiempo, ya que solo es necesario desarrollar y optimizar el análisis químico para un gránulo; para aumentar el número de analitos medidos en un ensayo, se pueden combinar múltiples diámetros.
- Los sitios de unión de alta densidad y el bajo nivel de unión inespecífica permiten acoplar una amplia variedad de anticuerpos, ácidos nucleicos y otras biomoléculas.
- Las microesferas tienen una emisión máxima a 700 nm y se pueden excitar mediante luz láser de 488 nm o 633 nm.
- La emisión puede adquirirse mediante canales PE-Cy5 o APC.
- Puesto que la emisión en los canales FITC y PE es muy baja o nula, las sondas que emplean estos colorantes se pueden usar eficazmente como marcadores.
Recomendada para:
- Microesferas de plataforma abierta para el análisis de matrices en suspensión en citometría de flujo
Especificaciones
Conservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 % | |
Microesferas de poliestireno en agua | |
Rojo | |
Partícula carboxiladas | |
Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto | |
1,06g/cm³ | |
Producto estable durante un mínimo de 12 meses | |
≤ 2 % CV |
Mantenga el producto refrigerado mientras no se use; no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con un agitador vorticial. | |
Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 5 µm | |
Poliestireno con superficie injertada con copolímero | |
Rojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm) | |
Nivel 1 | |
1 ml | |
Modificadas con carboxilo | |
5 μm |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
270597 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | FM5CR01 |
286277_1226 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | FM5CR01 |
228402 | Certificado de análisis | 28/01/2022 | FM5CR01 |
239414 | Certificado de análisis | 28/01/2022 | FM5CR01 |
242169 | Certificado de análisis | 28/01/2022 | FM5CR01 |