Learn More
Thermo Scientific™ Partículas carboxiladas Cyto-Plex™
Código de producto. 11808313 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 μm
5 μm
Cantidad:
1 ml
5 mL
Nivel:
Nivel 1
Nivel 10
Nivel 11
Nivel 12
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 8
Nivel 9
Dimensione della confezione:
1 ml
5 ml
Codice prodotto. Diámetro (métrico) Cantidad Nivel unitSize
11808313 4 μm 1 ml Nivel 7 1 ml
11888293 4 μm 1 ml Nivel 1 1 ml
11898293 4 μm 5 mL Nivel 1 5 ml
11808303 4 μm 1 ml Nivel 2 1 ml
11818303 4 μm 5 mL Nivel 2 5 ml
11828303 4 μm 1 ml Nivel 3 1 ml
11838303 4 μm 5 mL Nivel 3 5 ml
11848303 4 μm 1 ml Nivel 4 1 ml
11858303 4 μm 5 mL Nivel 4 5 ml
11868303 4 μm 1 ml Nivel 5 1 ml
11878303 4 μm 5 mL Nivel 5 5 ml
11888303 4 μm 1 ml Nivel 6 1 ml
11898303 4 μm 5 mL Nivel 6 5 ml
11818313 4 μm 5 mL Nivel 7 5 ml
11828313 4 μm 1 ml Nivel 8 1 ml
11838313 4 μm 5 mL Nivel 8 5 ml
11848313 4 μm 1 ml Nivel 9 1 ml
11858313 4 μm 5 mL Nivel 9 5 ml
11868313 4 μm 1 ml Nivel 10 1 ml
11878313 4 μm 5 mL Nivel 10 5 ml
11888313 4 μm 1 ml Nivel 11 1 ml
11898313 4 μm 5 mL Nivel 11 5 ml
11808323 4 μm 1 ml Nivel 12 1 ml
11818323 4 μm 5 mL Nivel 12 5 ml
11828343 5 μm 1 ml Nivel 1 1 ml
11838343 5 μm 5 mL Nivel 1 5 ml
11848343 5 μm 1 ml Nivel 2 1 ml
11858343 5 μm 5 mL Nivel 2 5 ml
11868343 5 μm 1 ml Nivel 3 1 ml
11878343 5 μm 5 mL Nivel 3 5 ml
11888343 5 μm 1 ml Nivel 4 1 ml
11898343 5 μm 5 mL Nivel 4 5 ml
11808353 5 μm 1 ml Nivel 5 1 ml
11818353 5 μm 5 mL Nivel 5 5 ml
11828353 5 μm 1 ml Nivel 6 1 ml
11838353 5 μm 5 mL Nivel 6 5 ml
11848353 5 μm 1 ml Nivel 7 1 ml
11858353 5 μm 5 mL Nivel 7 5 ml
11868353 5 μm 1 ml Nivel 8 1 ml
11878353 5 μm 5 mL Nivel 8 5 ml
11888353 5 μm 1 ml Nivel 9 1 ml
11898353 5 μm 5 mL Nivel 9 5 ml
11808363 5 μm 1 ml Nivel 10 1 ml
11818363 5 μm 5 mL Nivel 10 5 ml
11828363 5 μm 1 ml Nivel 11 1 ml
11838363 5 μm 5 mL Nivel 11 5 ml
11848363 5 μm 1 ml Nivel 12 1 ml
11858363 5 μm 5 mL Nivel 12 5 ml
48 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Contiene azida sódica.
Codice prodotto. 11808313
Marca: Thermo Scientific™ FM4CR07
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Contiene azida sódica.
Ahorre tiempo al medir analitos mediante las partículas carboxiladas Thermo Scientific™ Cyto-Plex™, partículas de plataforma abierta para análisis de matrices en suspensión.
Ahorre tiempo al medir analitos mediante las partículas carboxiladas Thermo Scientific™ Cyto-Plex™, partículas de plataforma abierta para análisis de matrices en suspensión.
El análisis de matrices en suspensión es una potente técnica que permite detectar y cuantificar simultáneamente múltiples analitos con una única muestra. Al emplear microesferas codificadas por colores con los colorantes apropiados, ahora es posible realizar estos ensayos usando citómetros de flujo comúnmente disponibles.
  • Las microesferas Cyto-Plex™ se componen de una partícula de poliestireno de gran uniformidad con intensidades de fluorescencia que están completamente separadas unas de otras
  • Las partículas carboxiladas se comercializan en distintos tamaños y niveles de intensidad de fluorescencia para el análisis de múltiples analitos.
  • El uso de una partícula de un único diámetro para todas las concentraciones de colorante permite ahorrar tiempo, ya que solo es necesario desarrollar y optimizar el análisis químico para un gránulo; para aumentar el número de analitos medidos en un ensayo, se pueden combinar múltiples diámetros.
  • Los sitios de unión de alta densidad y el bajo nivel de unión inespecífica permiten acoplar una amplia variedad de anticuerpos, ácidos nucleicos y otras biomoléculas.
  • Las microesferas tienen una emisión máxima a 700 nm y se pueden excitar mediante luz láser de 488 nm o 633 nm.
  • La emisión puede adquirirse mediante canales PE-Cy5 o APC.
  • Puesto que la emisión en los canales FITC y PE es muy baja o nula, las sondas que emplean estos colorantes se pueden usar eficazmente como marcadores.
Recomendada para:
  • Microesferas de plataforma abierta para el análisis de matrices en suspensión en citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Aditivo Conservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 %
Contenido y almacenamiento Mantenga el producto refrigerado mientras no se use; no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con un agitador vorticial.
Contenido Microesferas de poliestireno en agua
Descripción Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm
Color Rojo
Material Poliestireno con superficie injertada con copolímero
Tipo de producto Partícula carboxiladas
Tipo de colorante Rojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm)
Incluye Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto
Nivel Nivel 7
Densidad de las partículas 1,06g/cm³
Cantidad 1 ml
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 12 meses
Modificación de la superficie Modificadas con carboxilo
Uniformidad ≤ 2 % CV
Diámetro (métrico) 4 μm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.