Learn More
VITLAB™ Matraz aforado de polipropileno de clase B
Defina volúmenes de forma precisa con estos matraces para obtener mediciones exactas en aplicaciones de laboratorio. Los matraces aforados de polipropileno de clase B VITLAB™ incluyen una marca de calibración única que define el volumen calibrado de manera exacta.
17.21€ - 73.80€
Especificaciones
Calibración | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
Material del cierre | Polipropileno |
Color | Transparente |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10437523
|
VITLAB™
676941 |
1000 mL | Tapón NS 24/29 |
19.75€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10326001
|
VITLAB™
676891 |
1000 mL | Screw cap | N/A | ||||||
10146093
|
VITLAB™
673941 |
100 ml | Tapón NS 14/23 | N/A | ||||||
11803662
|
VITLAB™
673941 |
100 ml | Tapón NS 14/23 |
25.80€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17897800
|
VITLAB™
671891 |
25 mL | Tapón de rosca |
18.35€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11893652
|
VITLAB™
672941 |
50 mL | Tapón NS 12/21 |
24.87€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17867810
|
VITLAB™
674941 |
250 mL | Tapón NS 19/26 |
31.85€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10427523
|
VITLAB™
674941 |
250 mL | Tapón NS 19/26 | N/A | ||||||
17807820
|
VITLAB™
675941 |
500 mL | Tapón NS 19/26 |
33.80€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10393911
|
VITLAB™
675941 |
500 mL | Tapón NS 19/26 | N/A | ||||||
17857810
|
VITLAB™
674891 |
250 mL | Tapón de rosca |
30.20€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17897810
|
VITLAB™
675891 |
500 mL | Tapón de rosca |
31.20€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15737257
|
VITLAB™
671941 |
25 ml | Tapón 10/19 NS | N/A | ||||||
17817810
|
VITLAB™
672891 |
50 mL | Tapón de rosca |
21.85€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11807920
|
VITLAB™
677941 |
10 ml | Tapón 10/19 NS | N/A | ||||||
17847820
|
VITLAB™
677941 |
10 ml | Tapón 10/19 NS |
18.05€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Muy transparente
- Con la marca de anillo calibrada individualmente en in
- Tolerancias de clase B según DIN EN ISO 1042
- La tensión térmica de hasta 60 °C no supera de manera permanente los límites de tolerancia
- Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
Especificaciones
Sí | |
Polipropileno | |
Polipropileno | |
B |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparente | |
60 °C | |
Rosca |