Learn More
VITLAB™ Matraz aforado de polipropileno de clase B
Defina volúmenes de forma precisa con estos matraces para obtener mediciones exactas en aplicaciones de laboratorio. Los matraces aforados de polipropileno de clase B VITLAB™ incluyen una marca de calibración única que define el volumen calibrado de manera exacta.
Marca: VITLAB™ 676891
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Muy transparente
- Con la marca de anillo calibrada individualmente en in
- Tolerancias de clase B según DIN EN ISO 1042
- La tensión térmica de hasta 60 °C no supera de manera permanente los límites de tolerancia
- Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
Especificaciones
Sí | |
Polipropileno | |
1000 mL | |
310 mm | |
3 | |
±0.80 mL | |
Rosca |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparente | |
Polypropylene | |
Tapón de rosca | |
60 °C | |
B |
Título del producto
VITLAB™ Matraz aforado de polipropileno de clase B > Capacity: 1000mL; Height: 310mm; Includes: Screw cap; Tolerance: ±0.80mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido