Learn More
VITLAB™ Matraz aforado de polipropileno de clase B
Defina volúmenes de forma precisa con estos matraces para obtener mediciones exactas en aplicaciones de laboratorio. Los matraces aforados de polipropileno de clase B VITLAB™ incluyen una marca de calibración única que define el volumen calibrado de manera exacta.
Marca:  VITLAB™ 673941
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10146093
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Muy transparente
  • Con la marca de anillo calibrada individualmente en ‘in’
  • Tolerancias de clase B según DIN EN ISO 1042
  • La tensión térmica de hasta 60 °C no supera de manera permanente los límites de tolerancia
  • Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
Especificaciones
Especificaciones
Sí
Polipropileno
100 ml
180 mm
6
±0,20 ml
Rosca
DIN EN ISO 1042
Transparente
Polipropileno
Tapón NS 14/23
60 °C
B
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
VITLAB™ Matraz aforado de polipropileno de clase B > Capacidad: 100 ml; altura: 180 mm; incluye: Tapón NS 14/23; tolerancia: ±0.20mL