Learn More
VITLAB™ Matraz aforado de polipropileno de clase B
Código de producto. 17867810
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 mL
50 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
1000 mL
Incluye:
Tapón 10/19 NS
Tapón NS 12/21
Tapón NS 14/23
Tapón NS 19/26
Tapón NS 24/29
Tapón de rosca
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
17867810 250 mL Tapón NS 19/26 paquete de 2
10437523 1000 mL Tapón NS 24/29 1 PCS
10326001 1000 mL Tapón de rosca cada uno
10146093 100 ml Tapón NS 14/23 paquete de 6
11803662 100 ml Tapón NS 14/23 2 PCS
17897800 25 mL Tapón de rosca paquete de 2
11893652 50 mL Tapón NS 12/21 2 PCS
10427523 250 mL Tapón NS 19/26 1 PCS
17807820 500 mL Tapón NS 19/26 paquete de 2
10393911 500 mL Tapón NS 19/26 cada uno
17857810 250 mL Tapón de rosca paquete de 2
17897810 500 mL Tapón de rosca paquete de 2
15737257 25 mL Tapón 10/19 NS paquete de 6
17817810 50 mL Tapón de rosca paquete de 2
11807920 10 ml Tapón 10/19 NS paquete de 6
17847820 10 ml Tapón 10/19 NS paquete de 2
16 options
Código de producto. 17867810
Marca: VITLAB™ 674941
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Defina volúmenes de forma precisa con estos matraces para obtener mediciones exactas en aplicaciones de laboratorio. Los matraces aforados de polipropileno de clase B VITLAB™ incluyen una marca de calibración única que define el volumen calibrado de manera exacta.
  • Muy transparente
  • Con la marca de anillo calibrada individualmente en ‘in’
  • Tolerancias de clase B según DIN EN ISO 1042
  • La tensión térmica de hasta 60 °C no supera de manera permanente los límites de tolerancia
  • Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
Especificaciones
Calibración Sí
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Polipropileno
Altura (métrico) 235 mm
Incluye Tapón NS 19/26
N.° por paquete 5
Intervalo de temperatura (métrico) 60 °C
Tolerancia ±0,30 ml
Clase B
Tipo de tapón Rosca