Learn More
VITLAB™ Matraz aforado de polipropileno de clase B
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 mL
50 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
1000 mL
Incluye:
Tapón 10/19 NS
Tapón NS 12/21
Tapón NS 14/23
Tapón NS 19/26
Tapón NS 24/29
Tapón de rosca
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 6
Descripción
- Muy transparente
- Con la marca de anillo calibrada individualmente en ‘in’
- Tolerancias de clase B según DIN EN ISO 1042
- La tensión térmica de hasta 60 °C no supera de manera permanente los límites de tolerancia
- Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
Especificaciones
Especificaciones
Calibración | Sí |
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
Material del cierre | Polipropileno |
Color | Transparente |
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Material | Polipropileno |
Altura (métrico) | 270 mm |
Incluye | Tapón NS 19/26 |
N.° por paquete | 4 |
Intervalo de temperatura (métrico) | 60 °C |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
VITLAB™ Matraz aforado de polipropileno de clase B >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido