Learn More
Corning™ Matraces aforados de PMP de clase A reutilizables con tapones cónicos de PP
Código de producto. 11347871 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 4
paquete de 5
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11347871 100 ml paquete de 6
11367871 25 ml paquete de 6
11387871 50 ml paquete de 6
11337871 10 ml paquete de 6
11377871 250 ml paquete de 5
11357871 1 L paquete de 3
11397871 500 ml paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11347871 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 5640P100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00€
    197.95€ / paquete de 6
    Ahorro 14.05€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esterilización en autoclave a 121 °C
El matraz translúcido se suministra con tapón cónico de polipropileno con una línea de graduación calibrada individualmente. El producto se fabrica según las tolerancias de la clase A definidas en la norma ISO 1042. Se suministran con un número de lote impreso y certificado. Estos matraces pueden esterilizarse en autoclave a 121 °C sin afectar a la tolerancia de graduación. La limpieza rutinaria recomendada hasta 60 °C preserva las marcas de graduación. La dimensión de altura es únicamente para el matraz, sin tapón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 3,38 oz
Material del cierre Polipropileno
Color Translúcido
Descripción Línea de graduación calibrada individualmente
Diámetro exterior (imperial) 2,5 in
Capacidad (métrico) 100 ml
Material PMP
Altura (imperial) 6,6 in
Altura (métrico) 17 cm
Incluye Número de lote impreso y certificado
N.º por caja 6/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Junta cónica estándar 14/23
Intervalo de temperatura (imperial) 140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 60 °C
Tolerancia 0,1 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizables
Diámetro exterior (métrico) 64 mm