Learn More
VITLAB™ Matraz aforado de polipropileno de clase B
Defina volúmenes de forma precisa con estos matraces para obtener mediciones exactas en aplicaciones de laboratorio. Los matraces aforados de polipropileno de clase B VITLAB™ incluyen una marca de calibración única que define el volumen calibrado de manera exacta.
Marca:  VITLAB™ 677941
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17847820
  • 18.05€ / paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Descripción
  • Muy transparente
  • Con la marca de anillo calibrada individualmente en ‘in’
  • Tolerancias de clase B según DIN EN ISO 1042
  • La tensión térmica de hasta 60 °C no supera de manera permanente los límites de tolerancia
  • Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
Especificaciones
Especificaciones
Sí
Polipropileno
10 ml
90 mm
6
±0,08 ml
Rosca
DIN EN ISO 1042
Transparente
Polipropileno
Tapón 10/19 NS
60 °C
B
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
VITLAB™ Matraz aforado de polipropileno de clase B > Capacidad: 10 ml; altura: 90 mm; incluye: Tapón NS 10/19; tolerancia: ±0,08 ml