Learn More
VITLAB™ Matraz aforado de polipropileno de clase B
Código de producto. 11803662
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 mL
50 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
1000 mL
Incluye:
Tapón 10/19 NS
Tapón NS 12/21
Tapón NS 14/23
Tapón NS 19/26
Tapón NS 24/29
Tapón de rosca
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 6
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
11803662 100 ml Tapón NS 14/23 2 PCS
10437523 1000 mL Tapón NS 24/29 1 PCS
10326001 1000 mL Tapón de rosca cada uno
10146093 100 ml Tapón NS 14/23 paquete de 6
17897800 25 mL Tapón de rosca paquete de 2
11893652 50 mL Tapón NS 12/21 2 PCS
17867810 250 mL Tapón NS 19/26 paquete de 2
10427523 250 mL Tapón NS 19/26 1 PCS
17807820 500 mL Tapón NS 19/26 paquete de 2
10393911 500 mL Tapón NS 19/26 cada uno
17857810 250 mL Tapón de rosca paquete de 2
17897810 500 mL Tapón de rosca paquete de 2
15737257 25 mL Tapón 10/19 NS paquete de 6
17817810 50 mL Tapón de rosca paquete de 2
11807920 10 ml Tapón 10/19 NS paquete de 6
17847820 10 ml Tapón 10/19 NS paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 11803662 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 673941
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Defina volúmenes de forma precisa con estos matraces para obtener mediciones exactas en aplicaciones de laboratorio. Los matraces aforados de polipropileno de clase B VITLAB™ incluyen una marca de calibración única que define el volumen calibrado de
  • Muy transparente
  • Con la marca de anillo calibrada individualmente en ‘in’
  • Tolerancias de clase B según DIN EN ISO 1042
  • La tensión térmica de hasta 60 °C no supera de manera permanente los límites de tolerancia
  • Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
Especificaciones
Calibración Sí
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 180 mm
Incluye Tapón NS 14/23
N.° por paquete 6
Intervalo de temperatura (métrico) 60 °C
Tolerancia ±0,20 ml
Clase B
Tipo de tapón Rosca