Mopas y accesorios para entornos controlados
Diseñados específicamente para entornos controlados, nuestros mopas y accesorios de alta calidad garantizan la limpieza, la seguridad y el cumplimiento en espacios críticos como laboratorios, salas limpias e instalaciones farmacéuticas. Elija entre una gama de mopas duraderas y fáciles de limpiar, almohadillas de microfibra y mangos ergonómicos para mantener estándares de higiene óptimos.
Cabezal de mopa Contec™ Quiltec™ I
Fabricado con 100 % poliéster de 2 capas alrededor de un núcleo de rayón para generar cantidades muy bajas de partículas y fibras.
Contec™ Quiltec™ I Mop Head
Mopas SureTRACE para su sala limpia
Regístrese ahora en el programa SureTRACE y comience a ahorrar.
SureTRACE Mops for Your Cleanroom
Greener Choice
Explore nuestras opciones sostenibles diseñadas para ayudar a reducir el impacto ambiental de sus operaciones de laboratorio.
Greener Choice
Selección rápida
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas
Complete su pedido - Grandes ofertas
Toallitas para sala limpia Contec™ Amplitude™ Sigma™
Utilice estas toallitas para la limpieza general y la recogida de derrames en aplicaciones de salas limpias de clase ISO 6 o superior. Las toallitas para sala limpia Amplitude™ Sigma™ son altamente absorbentes, ofrecen una excelente durabilidad y limpieza, y son útiles en una variedad de entornos.
Contec™ Amplitude™ Sigma™ Cleanroom Wipes
Mono con capucha blanco DuPont™ Tyvek 600 Plus
Ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad. Los monos con capucha DuPont™ Tyvek™ con costuras selladas están compuestos de polietileno de alta densidad hilado por flash.
    DuPont™ Tyvek 600 Plus White Hooded Coverall
    Guantes de sala limpia de nitrilo extra largos Ansell BioClean™ Nerva BNAL
    Los guantes de nitrilo de 16 in. de longitud hasta el codo son resistentes a una variedad de productos químicos y reducen el riesgo de contaminación cruzada.
      Ansell BioClean™ Nerva BNAL Extra Long Nitrile Cleanroom Gloves
      Preguntas frecuentes
      Los tres tipos principales de fregonas son:
      Fregona plana: Tiene una cabeza plana con una almohadilla desechable o reutilizable que a menudo está hecha de microfibra. Ideal para la limpieza diaria y funciona bien en superficies planas.
      Fregona de cuerda: También conocida como fregona tradicional, tiene un manojo de cuerdas o hilos absorbentes. Es efectivo para la limpieza profunda y para absorber derrames, pero puede ser más difícil de escurrir y secar.
      Fregona de esponja: Tiene una cabeza de esponja rectangular o cilíndrica que a menudo está equipada con un mecanismo de escurrido. Adecuado para limpiar suelos de baldosas y linóleo, puede absorber una cantidad considerable de líquido y es fácil de escurrir.
      En un entorno controlado, como una sala limpia o un laboratorio, una mopa plana con una almohadilla de microfibra es generalmente la más efectiva. Este tipo de mopa se prefiere por varias razones. Las almohadillas de microfibra pueden atrapar y retener más suciedad, polvo y microbios en comparación con las mopas tradicionales, lo cual es crucial para mantener estrictos estándares de limpieza. Las mopas planas con almohadillas de microfibra tienden a soltar menos partículas que las mopas de cuerda o esponja, reduciendo el riesgo de contaminación. Las almohadillas de microfibra pueden ser fácilmente removidas y esterilizadas, asegurando que la mopa permanezca higiénica entre usos. Las mopas planas permiten una aplicación más controlada de soluciones de limpieza, lo cual es importante para mantener las condiciones específicas requeridas en entornos controlados.
      • Opta por cabezales de fregona de microfibra ya que atrapan el polvo, la suciedad y los microbios de manera efectiva
      • Asegúrate de que el material de la fregona tenga baja pelusa para minimizar la liberación de partículas
      • Se prefieren las fregonas o mopas planas por su facilidad de uso y cobertura. Elige cabezales de fregonas desechables para un solo uso o reutilizables que puedan ser esterilizados, según el protocolo de sala limpia
      • Asegúrate de la compatibilidad de la fregona con las soluciones de limpieza. Un mango ligero y ergonómico reduce la fatiga y mejora la eficiencia
      • Asegúrate de que la fregona y sus componentes estén certificados para su uso en salas limpias
      Recursos e información relacionada
      Limpiaparabrisas
      Descubra información completa y guías de compra para limpiaparabrisas, adecuados tanto para uso general como para entornos controlados.
      Wipers
      Sistemas de fregado Contec™ para entornos críticos
      Ya sea para limpiar o desinfectar paredes, suelos, techos o el interior de RABS, aisladores y cabinas de bioseguridad, Contec ofrece una mopa o herramienta de limpieza que cumple con los exigentes requisitos de la industria farmacéutica y sanitaria altamente regulada de hoy en día.
      Contec™ Mopping Systems for Critical Environments
      Aplicación biofarmacéutica
      Desde el descubrimiento de fármacos hasta el llenado final y el envasado, los productos Micronova eliminan la biocarga y las partículas para fomentar la limpieza en las áreas de investigación y producción.
      Biopharma Application
      Compre sus marcas