Learn More
Contec Recambio de mopa QuickTask™
Código de producto. p-7250481 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad
17824902 paquete de 40
17834902 paquete de 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17824902 Proveedor Contec N.º de proveedor TASK0850
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recambios de mopa QuickTask que se instalan fácilmente en la estructura del cabezal abisagrado y el mango.
  • Disponible en versión estéril o no estéril
  • Fabricado con microfibra de poliéster
  • Para usar con la mopa QuickTask™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliéster Microfibra