Learn More
Micronova™ BinLiners™ irradiados
Estas bolsas estériles de LDPE conformes con la FDA están diseñadas para contener y transportar residuos biomédicos en entornos asépticos. Disponibles en grosores que van de 0,025 a 0,152 mm (de 1 a 6 mil), y con una capacidad de hasta 200 l
169.89€ - 657.18€
| Código de producto | Marca | Color | Capacidad (métrico) | Embalaje exterior | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Color | Capacidad (métrico) | Embalaje exterior | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
13152370
![]() |
Micronova™
BL4-40TRIR |
Transparente | 150 L | Forro plegado en bolsa doble individual | 0,10 mm |
845.00€ 657.18€ / paquete de 50 Ahorro 187.82€ 22% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
|
32236977
|
Micronova™
BL4-40TRIRB |
Transparente | 150 L | Revestimiento plegado en bolsa, 5 bolsas/paquete | 0,10 mm |
291.00€ 255.40€ / paquete de 50 Ahorro 35.60€ 12% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Inicie sesión para ver el stock |
||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
13122370
![]() |
Micronova™
BL2-40TRIRB |
180.00€ 172.33€ / paquete de 50 Ahorro 7.67€ 4% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
13142370
![]() |
Micronova™
BL2-40TRIR |
Transparente | 150 L | Forro plegado en bolsa doble individual | 0,05 mm |
690.00€ 433.37€ / paquete de 50 Ahorro 256.63€ 37% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
Inicie sesión para ver el stock |
||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
16662014
![]() |
Micronova™
BL4-3440PCIR |
Transparente | 125 L | Rollo de revestimientos en núcleo de plástico por bolsa doble | 0,10 mm |
178.00€ 169.89€ / paquete de 50 Ahorro 8.11€ 4% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
13102370
![]() |
Micronova™
BL1-40TRIRBB |
Transparente | 150 L | 5 revestimientos plegados/bolsa doble | 0,03 mm |
285.00€ 271.49€ / paquete de 100 Ahorro 13.51€ 4% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
16864306
![]() |
Micronova™
BL3-2436IRBB |
Transparente | 61 L | 5 revestimientos plegados/bolsa doble | 0,08 mm |
241.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
|
18035201
|
Micronova™
BL4-3440IRBB |
Transparente | 125 L | 5 revestimientos plegados/bolsa doble | 0,10 mm |
188.00€ 179.64€ / paquete de 50 Ahorro 8.36€ 4% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
15557314
![]() |
Micronova™
BL4-4060IRBB |
Transparente | 227 L | 5 revestimientos plegados/bolsa doble | 0,10 mm |
327.00€ 312.95€ / paquete de 50 Ahorro 14.05€ 4% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Inicie sesión para ver el stock |
||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
13132370
![]() |
Micronova™
BL4-40TRIRBB |
Transparente | 150 L | 5 revestimientos plegados/bolsa doble | 0,10 mm |
240.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock
|
||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
17163711
![]() |
Micronova™
BL6-4048PCIR |
Transparente | 150 L | Rollo de bolsa doble | 0,15 mm |
299.00€ 285.63€ / paquete de 35 Ahorro 13.37€ 4% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
Description
Las bolsas irradiadas para BinLiner Micronova™ para su uso en salas limpias y entornos asépticos están diseñadas para la eliminación de materiales, la recogida de prendas de vestir y el almacenamiento de materias primas o productos.
El Micronova Estéril BinLiner Las bolsas están hechas de polietileno de baja densidad que cumple con las normas de la FDA y están diseñadas para la recolección y eliminación de residuos, la recolección de prendas, el almacenamiento, las cubiertas protectoras para equipos y la recolección y el transporte de piezas o materias primas en salas limpias y entornos asépticos.
- Revestimientos de polietileno estériles de baja densidad disponibles en una gama de distintos tamaños
- Los grosores van de 0,025 a 0,152 mm (de 1 a 6 mil), y los tamaños van de 3,8 l a 200 l (de 1 a 60 galones) de capacidad
- Los revestimientos de 40 x 48 in y 40 x 60 in funcionan con el BLSSH-1624 BinLiner Pararse
- Los revestimientos de 34 x 40 in funcionan con el BLSSH-1515 BinLiner Pararse
- Los revestimientos de 24 x 36 in funcionan con el BLSSH-168 BinLiner Pararse
- Producidos para su uso en entornos limpios y controlados
- Los colores de los revestimientos (tintes) disponibles son transparente, azul y gris
- Buena compatibilidad con los limpiadores más comunes
- Opciones con refuerzo o sellado plano disponibles
- Sometida a radiación gamma para uso en entornos asépticos
- En rollo: (sufijo de PC), un rollo en bolsa doble
- Empaquetado plano: (sufijo B o BB), B: en bolsas individuales, 5 por paquete; BB: 5 revestimientos en doble bolsa
Specifications
| LDPE |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.