Learn More
Micronova™ BinLiners™ irradiados
BIOPHARMA
Código de producto. 13122370 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 35
paquete de 50
Color:
Azul
Transparente
Capacidad (métrico):
61 L
125 L
125 L
150 L
150 L
227 L
Tipo de empaquetado:
5 revestimientos plegados/bolsa doble
Forro plegado en bolsa doble individual
Revestimiento plegado en bolsa, 5 bolsas/paquete
Rollo de bolsa doble
Rollo de revestimientos en núcleo de plástico por bolsa doble
Grosor (métrico):
0,03 mm
0,05 mm
0,08 mm
0,10 mm
0,10 mm
0,15 mm
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad Color Capacidad (métrico) Tipo de empaquetado Grosor (métrico)
13122370 paquete de 50 - - - -
13152370 paquete de 50 Transparente 150 L Forro plegado en bolsa doble individual 0,10 mm
11936875 paquete de 50 Transparente 150 L Revestimiento plegado en bolsa, 5 bolsas/paquete 0,10 mm
32236977 paquete de 50 Transparente 150 L Revestimiento plegado en bolsa, 5 bolsas/paquete 0,10 mm
13142370 paquete de 50 Transparente 150 L Forro plegado en bolsa doble individual 0,05 mm
16662014 paquete de 50 Transparente 125 L Rollo de revestimientos en núcleo de plástico por bolsa doble 0,10 mm
13102370 paquete de 100 Transparente 150 L 5 revestimientos plegados/bolsa doble 0,03 mm
16864306 paquete de 50 Transparente 61 L 5 revestimientos plegados/bolsa doble 0,08 mm
18035201 paquete de 50 Transparente 125 L 5 revestimientos plegados/bolsa doble 0,10 mm
15557314 paquete de 50 Transparente 227 L 5 revestimientos plegados/bolsa doble 0,10 mm
13132370 paquete de 50 Transparente 150 L 5 revestimientos plegados/bolsa doble 0,10 mm
16652014 paquete de 50 Azul 227 L Rollo de bolsa doble 0,08 mm
17163711 paquete de 35 Transparente 150 L Rollo de bolsa doble 0,15 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 13122370 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor BL240TRIRB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00€
    172.33€ / paquete de 50
    Ahorro 7.67€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas bolsas estériles de LDPE conformes con la FDA están diseñadas para contener y transportar residuos biomédicos en entornos asépticos. Disponibles en grosores que van de 0,025 a 0,152 mm (de 1 a 6 mil), y con una capacidad de hasta 200 l
Las bolsas irradiadas para BinLiner Micronova™ para su uso en salas limpias y entornos asépticos están diseñadas para la eliminación de materiales, la recogida de prendas de vestir y el almacenamiento de materias primas o productos.
El Micronova Estéril BinLiner Las bolsas están hechas de polietileno de baja densidad que cumple con las normas de la FDA y están diseñadas para la recolección y eliminación de residuos, la recolección de prendas, el almacenamiento, las cubiertas protectoras para equipos y la recolección y el transporte de piezas o materias primas en salas limpias y entornos asépticos.
  • Revestimientos de polietileno estériles de baja densidad disponibles en una gama de distintos tamaños
  • Los grosores van de 0,025 a 0,152 mm (de 1 a 6 mil), y los tamaños van de 3,8 l a 200 l (de 1 a 60 galones) de capacidad
  • Los revestimientos de 40 x 48 in y 40 x 60 in funcionan con el BLSSH-1624 BinLiner Pararse
  • Los revestimientos de 34 x 40 in funcionan con el BLSSH-1515 BinLiner Pararse
  • Los revestimientos de 24 x 36 in funcionan con el BLSSH-168 BinLiner Pararse
  • Producidos para su uso en entornos limpios y controlados
  • Los colores de los revestimientos (tintes) disponibles son transparente, azul y gris
  • Buena compatibilidad con los limpiadores más comunes
  • Opciones con refuerzo o sellado plano disponibles
  • Sometida a radiación gamma para uso en entornos asépticos
  • En rollo: (sufijo de PC), un rollo en bolsa doble
  • Empaquetado plano: (sufijo B o BB), B: en bolsas individuales, 5 por paquete; BB: 5 revestimientos en doble bolsa
Especificaciones
Tipo de producto Bolsa para BinLiner
Material LDPE