Learn More
Micronova™ BinLiners™ irradiados
Estas bolsas estériles de LDPE conformes con la FDA están diseñadas para contener y transportar residuos biomédicos en entornos asépticos. Disponibles en grosores que van de 0,025 a 0,152 mm (de 1 a 6 mil), y con una capacidad de hasta 200 l
Marca:  Micronova™ BL4-3440IRBB
161.68 EUR hasta el 2026-12-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18035201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    179.64€ / paquete de 50
    Ahorro 8.36€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Descripción
Las bolsas irradiadas para BinLiner Micronova™ para su uso en salas limpias y entornos asépticos están diseñadas para la eliminación de materiales, la recogida de prendas de vestir y el almacenamiento de materias primas o productos.
El Micronova Estéril BinLiner Las bolsas están hechas de polietileno de baja densidad que cumple con las normas de la FDA y están diseñadas para la recolección y eliminación de residuos, la recolección de prendas, el almacenamiento, las cubiertas protectoras para equipos y la recolección y el transporte de piezas o materias primas en salas limpias y entornos asépticos.
  • Revestimientos de polietileno estériles de baja densidad disponibles en una gama de distintos tamaños
  • Los grosores van de 0,025 a 0,152 mm (de 1 a 6 mil), y los tamaños van de 3,8 l a 200 l (de 1 a 60 galones) de capacidad
  • Los revestimientos de 40 x 48 in y 40 x 60 in funcionan con el BLSSH-1624 BinLiner Pararse
  • Los revestimientos de 34 x 40 in funcionan con el BLSSH-1515 BinLiner Pararse
  • Los revestimientos de 24 x 36 in funcionan con el BLSSH-168 BinLiner Pararse
  • Producidos para su uso en entornos limpios y controlados
  • Los colores de los revestimientos (tintes) disponibles son transparente, azul y gris
  • Buena compatibilidad con los limpiadores más comunes
  • Opciones con refuerzo o sellado plano disponibles
  • Sometida a radiación gamma para uso en entornos asépticos
  • En rollo: (sufijo de PC), un rollo en bolsa doble
  • Empaquetado plano: (sufijo B o BB), B: en bolsas individuales, 5 por paquete; BB: 5 revestimientos en doble bolsa
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Transparente
Eliminación de uso general
Estéril
50/Cs.
34 in
102 cm
55.1 cm
33 gal
86 cm
Certificado de conformidad y procesamiento (irradiación)
Un solo uso
LDPE
5 revestimientos plegados/bolsa doble
34 x 40 in
40 in
21,7 in
Bolsa para BinLiner
125 L
0,10 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Promo
Expires: 2026-12-31
Spotlight Ofertas
Promo Code: 28038
Descubra las promociones destacadas del canal Fisher Scientific, con ofertas exclusivas en productos químicos, equipos, consumibles y suministros esenciales para laboratorios por tiempo limitado.
Applying Promo and Adding