Learn More
Micronova™ BinLiners™ irradiados
Estas bolsas estériles de LDPE conformes con la FDA están diseñadas para contener y transportar residuos biomédicos en entornos asépticos. Disponibles en grosores que van de 0,025 a 0,152 mm (de 1 a 6 mil), y con una capacidad de hasta 200 l
Marca: Micronova™ BL4-40TRIRB
Descripción
Las bolsas irradiadas para BinLiner Micronova™ para su uso en salas limpias y entornos asépticos están diseñadas para la eliminación de materiales, la recogida de prendas de vestir y el almacenamiento de materias primas o productos.
El Micronova Estéril BinLiner Las bolsas están hechas de polietileno de baja densidad que cumple con las normas de la FDA y están diseñadas para la recolección y eliminación de residuos, la recolección de prendas, el almacenamiento, las cubiertas protectoras para equipos y la recolección y el transporte de piezas o materias primas en salas limpias y entornos asépticos.
- Revestimientos de polietileno estériles de baja densidad disponibles en una gama de distintos tamaños
- Los grosores van de 0,025 a 0,152 mm (de 1 a 6 mil), y los tamaños van de 3,8 l a 200 l (de 1 a 60 galones) de capacidad
- Los revestimientos de 40 x 48 in y 40 x 60 in funcionan con el BLSSH-1624 BinLiner Pararse
- Los revestimientos de 34 x 40 in funcionan con el BLSSH-1515 BinLiner Pararse
- Los revestimientos de 24 x 36 in funcionan con el BLSSH-168 BinLiner Pararse
- Producidos para su uso en entornos limpios y controlados
- Los colores de los revestimientos (tintes) disponibles son transparente, azul y gris
- Buena compatibilidad con los limpiadores más comunes
- Opciones con refuerzo o sellado plano disponibles
- Sometida a radiación gamma para uso en entornos asépticos
- En rollo: (sufijo de PC), un rollo en bolsa doble
- Empaquetado plano: (sufijo B o BB), B: en bolsas individuales, 5 por paquete; BB: 5 revestimientos en doble bolsa
Especificaciones
| Certificado de conformidad y procesamiento (irradiación) | |
| Un solo uso | |
| LDPE | |
| Revestimiento plegado en bolsa, 5 bolsas/paquete | |
| 40 x 48 in | |
| 48 in | |
| 25,5 in | |
| Bolsa para BinLiner | |
| 102 cm |
| Transparente | |
| Eliminación de uso general | |
| Estéril | |
| 50/Cs. | |
| 40 in | |
| 122 cm | |
| 64.8 cm | |
| 150 L | |
| 0,10 mm |