Description
- Para un solo uso
- Mantiene las soluciones estériles, incluso si no se dispone de autoclave
- Fabricado y envasado en un ISO Sala limpia de clase 4
- Irradiado con rayos gamma con una dosis específica de 25-50 kGy
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Revestimiento del cestillo |
| Material | LDPE |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (equipo) | Cubos de 5 gal (20 L), 6,5 gal (25 L) y 7 gal (27 L) |
| Esterilidad | No estéril |
| Grosor (métrico) | 4 mil |