Learn More
Contec™ Bastidores de recambio de fregona QuickConnect™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-7147929 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Recambios de fregona VertiKlean MAX medianos y grandes
Recambios de mopa
Sistema de toallas de fregona VertiKlean MAX
Longitud (métrico):
29 cm
36 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15991831 Sistema de toallas de fregona VertiKlean MAX 29 cm cada uno
15919425 Recambios de fregona VertiKlean MAX medianos y grandes 29 cm cada uno
15929425 Recambios de mopa 36 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15991831 Proveedor Contec™ N.º de proveedor 2652K
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incorpora un botón de conexión rápida para un acoplamiento sencillo a los mangos Contec™ QuickConnect™ de todos los tamaños y estilos. Los bastidores de recambio de fregona Contec™ QuickConnect™ están diseñados específicamente para usarse con la gama de sistemas de fregona Contec™.
  • Ofrece la máxima flexibilidad de limpieza en entornos críticos.
  • Bastidores intercambiables para sistemas de fregona Contec
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Marco de la fregona
Código de color Blanco
Longitud (imperial) 11,5 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 29 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) Sistema de toallas de fregona VertiKlean MAX
Para utilizar con (aplicación) Instalaciones de fabricación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, u otros entornos críticos o controlados similares.
Color-coded No
Material Acero inoxidable