Learn More
Micronova™ Adaptadores SwabTool™
Código de producto. 15603216 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Esterilizables en autoclave Tamaño de la unidad
15603216 Esterilizable en autoclave cada uno
1 options
Código de producto. 15603216 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor QDSWT01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.15€
    86.00€ / paquete de 1
    Ahorro 4.15€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Hisopos, mangos de la serie SSU
Una herramienta personalizada diseñada específicamente para sostener los hisopos para el muestreo y el control medioambiental. Disponible con mangos opcionales para su extensión en grandes depósitos y otras áreas de difícil acceso.
El adaptador Micronova SwabTool™ bloquea los hisopos con un botón giratorio. Compatible con distintos hisopos al utilizarse con cánulas opcionales para sostener los más pequeños o más largos. Mangos opcionales de la serie SSU disponibles para el control y el muestreo en grandes depósitos y otras zonas de difícil acceso.
  • Soporte de hisopos para el muestreo y el control medioambiental
  • Fabricado en acero inoxidable electropulido con componentes de acetal
  • Compatible con distintos hisopos
  • Disponibles cánulas opcionales para sostener hisopos más pequeños o más largos
  • La versión QD (desconexión rápida) es compatible con los mangos de acero inoxidable de la serie SSU
  • La versión QP cuenta con una unión en ángulo y es compatible con los mangos de plástico roscados de la serie STA
  • Compatible con desinfectantes fuertes
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Adaptador recto fijo
Color Blanco
Longitud (imperial) 6,75 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 17,15 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 3,18 cm
Anchura (imperial) 1,25 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) QPSWT-04, mangos de la serie SSU
Para utilizar con (aplicación) Control medioambiental con hisopos
Material Acetal, Acero inoxidable electropulido