Learn More
Micronova™ Fregona de cabeza plana doble LyoTool™
Código de producto. 15880878 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones:
35,6 x 8,9 cm (14 x 3,5 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones Tamaño de la unidad
15880878 35,6 x 8,9 cm (14 x 3,5 in) cada uno
1 options
Código de producto. 15880878 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor QDBP1403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.00€
    510.45€ / paquete de 1
    Ahorro 26.55€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Requires
Fundas Snapmop o Pocketmop de 35,56 cm (14 pulgadas) y mangos de la serie SSU
Un bastidor de fregona de cabeza plana de doble capa personalizado y especialmente diseñado para limpiar tanto la parte superior como la inferior de los estantes del liofilizador con una sola pasada. Diseñado para fregonas de cabeza plana de las series Sn
La fregona de cabeza plana doble Micronova LyoTool™ cuenta con dos placas de compresión que garantizan que se libere una cantidad uniforme de desinfectante en la parte superior e inferior de los estantes del liofilizador al mismo tiempo.
  • Adaptador de fregona de cabeza plana de doble placa
  • Limpia la parte superior e inferior de los estantes del liofilizador con una sola pasada
  • Placas de compresión para una higienización uniforme
  • Compuesto por acero inoxidable electropulido y acetal
  • Para su uso con SnapMop o PocketMops
  • Soporta desinfectantes fuertes
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 35,6 x 8,9 cm (14 x 3,5 in)
Tipo de producto Mopa
Tipo de cabezal Plana doble
Color Negro
Longitud (imperial) 14 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 35,6 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Altura (métrico) 7,6 cm
Altura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 8,9 cm
Anchura (imperial) 3,5 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Un solo uso
Cantidad 1 unidad
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) LyoTool
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de los estantes del liofilizador, arriba y abajo al mismo tiempo
Material Acetal, Acero inoxidable electropulido (304)