Antibióticos
Los antibióticos son compuestos y sustancias que matan o inhiben el crecimiento de bacterias y se utilizan comúnmente para prevenir la contaminación bacteriana en cultivos celulares. Nuestra amplia gama de antibióticos está disponible en diversas cantidades, pesos moleculares y concentraciones para satisfacer sus requisitos específicos.
Selección rápida
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Código de producto 11526481
Cytiva Solución de anfotericina B (Fungizona) HyClone™
Código de producto 10396833
Fisher Bioreagents Carbenicilina (sal de disodio), Fisher Bioreagents
Código de producto 17660917
MP Biomedicals Anfotericina B, MP Biomedicals
Código de producto 10460264
Fisher Bioreagents Tetraciclina, clorhidrato, Fisher BioReagents
Código de producto 15595986
Thermo Scientific Chemicals Moxifloxacina, clorhidrato
Código de producto 10224873
Fisher Bioreagents Sulfato de gentamicina (polvo blanco), Fisher BioReagents
Código de producto 15495299
Thermo Scientific Alfa Aesar Penicilina G, sal sódica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto 10255203
Fisher Bioreagents Cloranfenicol (polvo cristalino), Fisher BioReagents
Código de producto 10346503
Fisher Bioreagents Amphotericin B (Yellow Solution/250μg/mL), Fisher BioReagents
Código de producto 11471431
MP Biomedicals Rapamicina, 99,0 %, MP Biomedicals™
Código de producto 11450435
MP Biomedicals Penicilina-estreptomicina-anfotericina B, 100X, MP Biomedicals
Código de producto 15405739
Thermo Scientific Alfa Aesar Antimicina A, Thermo Scientific Chemicals
Debe tener
Código de producto 10034587
Fisher Bioreagents Nistatina, Fisher BioReagents
Código de producto 25647
Doxycycline Hydrochloride (Yellow Powder), Fisher BioReagents™
Código de producto 15495139
Thermo Scientific Alfa Aesar Estaurosporina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto 10319633
Cytiva Solución de glutamina/estreptomicina/penicilina HyClone™
Código de producto 2625065
MP Biomedicals™ Ampicilina, sal sódica
Código de producto 10031553
Fisher Bioreagents Kanamicina, sulfato (polvo blanco), Fisher BioReagents
Código de producto 11416981
MP Biomedicals Clorhidrato de ciprofloxacino, MP Biomedicals™
Código de producto 11415691
MP Biomedicals™ Ionomicina
Complete su pedido
Preguntas frecuentes
Los antibióticos pueden clasificarse en varios tipos según su estructura química y mecanismo de acción. Aquí hay siete tipos principales:
- Penicilinas: Estos antibióticos, como la amoxicilina y la penicilina, funcionan interfiriendo con la síntesis de las paredes celulares bacterianas.
- Cefalosporinas: Similares a las penicilinas, las cefalosporinas (por ejemplo, cefalexina, ceftriaxona) también alteran la síntesis de la pared celular bacteriana pero tienen un espectro de actividad más amplio.
- Macrólidos: Esta clase, que incluye azitromicina y eritromicina, inhibe la síntesis de proteínas bacterianas uniéndose a la subunidad ribosomal 50S.
- Fluoroquinolonas: Los antibióticos como ciprofloxacina y levofloxacina actúan inhibiendo la girasa del ADN bacteriano y la topoisomerasa IV, enzimas críticas para la replicación del ADN.
- Tetraciclinas: La tetraciclina y la doxiciclina inhiben la síntesis de proteínas uniéndose a la subunidad ribosomal 30S, evitando la adición de aminoácidos a la cadena peptídica en crecimiento.
- Aminoglucósidos: Estos antibióticos, como la gentamicina y la amikacina, también inhiben la síntesis de proteínas uniéndose a la subunidad ribosomal 30S, pero a menudo requieren transporte dependiente de oxígeno en la célula bacteriana.
- Sulfonamidas: El sulfametoxazol, a menudo combinado con trimetoprima (como en el co-trimoxazol), inhibe la síntesis de ácido fólico, que es necesario para la síntesis de ADN y ARN bacteriano.
Estas categorías abarcan una amplia gama de antibióticos utilizados para tratar diversas infecciones bacterianas.
Algunos antibióticos comunes para bacterias Gram-positivas y Gram-negativas son:
Bacterias Gram-positivas
- Penicilinas: Penicilina G, Amoxicilina
- Cefalosporinas: Cefalexina
- Macrólidos: Eritromicina, Azitromicina
- Glucopéptidos: Vancomicina
- Lincosamidas: Clindamicina
Bacterias Gram-negativas
- Aminoglucósidos: Gentamicina, Amikacina
- Fluoroquinolonas: Ciprofloxacina, Levofloxacina
- Cefalosporinas: Ceftriaxona, Ceftazidima
- Carbapenémicos: Imipenem, Meropenem
- Monobactámicos: Aztreonam
Antibióticos de amplio espectro
- Tetraciclinas: Doxiciclina
- Sulfonamidas: Trimetoprima-sulfametoxazol
- Penicilinas de espectro extendido: Piperacilina
Estos antibióticos se eligen según el tipo de bacteria, el sitio de la infección y los patrones de resistencia.