Learn More
Thermo Scientific Chemicals Moxifloxacina, clorhidrato
Código de producto. 15595986 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15595986 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15595986 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 457960010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.00€
    201.65€ / 1 g
    Ahorro 33.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El clorhidrato de moxifloxacina, n.º de CAS 186826-86-8, es un compuesto de amplio espectro con actividad antibacteriana tanto contra bacterias grampositivas como gramnegativas.También muestra actividad inhibitoria contra la topoisomerasa II.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El clorhidrato de moxifloxacina es un compuesto de fluoroquinolona sintético de cuarta generación con actividad antibacteriana tanto contra bacterias grampositivas como gramnegativas
•También muestra una actividad inhibitoria contra la topoisomerasa II
•El hidrocloruro de moxifloxacina puede unirse e inhibir tanto las enzimas bacterianas como la ADN-pirasa (topoisomerasa II) y la topoisomerasa IV, lo que resulta en la replicación del ADN y la inhibición de la reparación, lo que induce la muerte celular en especies bacterianas sensibles
•La moxifloxacina tiene una afinidad 100 veces mayor por la ADN-girasa bacteriana en comparación con la ADN-girasa de mamíferos
Aplicaciones
• El clorhidrato de moxifloxacina presenta una mayor actividad antigrampositiva en comparación con otras fluoroquinolonas, como la ciprofloxacina y la ofloxacina
•Tiene actividad inmunosupresora que inhibe la proliferación de todas las clases de linfocitos, lo que puede inducir la apoptosis de células T que presentan antígenos
•Es una antracenediona citostática que puede intercalar ADN, aumentando la ocurrencia de roturas de doble cadena estabilizando el complejo de la topoisomerasa II y el ADN
•Este compuesto muestra la actividad anticancerosa en algunos modelos animales que presentan leucemia
• Se está investigando la moxifloxacina para el tratamiento de cepas de tuberculosis multirresistentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moxifloxacin hydrochloride
Tipo Moxifloxacin Hydrochloride
CAS 186826-86-8
Punto de fusión 324.0°C to 325.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Agua 5% max.
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C21H25ClFN3O4
Clave InChI IDIIJJHBXUESQI-DFIJPDEKSA-N
SMILES COC1=C2C(=CC(=C1N3CC4CCCNC4C3)F)C(=O)C(=CN2C5CC5)C(=O)O.Cl
Nombre IUPAC Ácido 7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahidropirrolo[3,4-b]piridin-6-il]-1-ciclopropil-6-fluoro-8-metoxi-4-oxoquinolin-3-carboxílico; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 437.896
PubChem CID 101526
ChEBI CHEBI:7008
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.89
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Moxifloxacin hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Moxifloxacin hydrochloride