Learn More
Cytiva Solución de glutamina/estreptomicina/penicilina HyClone™
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De -10 °C a -20 °C |
| Descripción | Solución de pen-estrep-glutamina |
| Espectro de antibióticos | Espectro amplio, bacterias gramnegativas y grampositivas |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Antibiotic |
| Esterilidad | Sterile |
| Sterilization Method | 0.1 μm Filtrado estéril |
| Con aditivos | None |
| Sin aditivos | None |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HyClone Penicillin/Streptomycin/Glutamine Solution
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: streptomycin sulphate
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 3% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.