Learn More
Rapamicina, 99,0 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11471431 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11471431 1 mg 1 miligramo
11461431 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471431 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215934691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00€
    312.90€ / 1 miligramos
    Ahorro 16.10€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
CAS 53123-88-9
Fórmula molecular C51H79NO13
Peso molecular (g/mol) 914.187
Clave InChI QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
Sinónimo A422989, NSC226080
PubChem CID 5284616
ChEBI CHEBI:9168
SMILES CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rapamycin
Tipo Rapamicina
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 914.2
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Not Available