Learn More
Clorhidrato de doxiciclina (polvo amarillo), Fisher BioReagents™
Código de producto. p-25647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10224633 1 g Vidrio ámbar 1 GR
10619743 5 g Vidrio ámbar 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10224633 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP26531
Añadir a la cesta
Antibiótico de amplio espectro
Antibiótico de amplio espectro. Inhibidor de amplio espectro de metaloproteinasas de matriz in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10592-13-9
Fórmula molecular C22H25ClN2O8
Peso molecular (g/mol) 480.90
Número MDL MFCD03427564
Clave InChI VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
PubChem CID 54706018
Nombre IUPAC [(1S,4aR,11R,11aR,12S,12aR)-3-carbamoil-4,4a,6,7,12-pentahidroxi-11-metil-2,5-dioxo-11,11a,12,12a-tetrahidro-1H-tetracen-1-il]-dimetilazanio;cloruro
SMILES [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxycycline Hydrochloride
Tipo Clorhidrato de doxiciclina
Forma física Polvo/Sólido
Absorbancia Incluyendo entre 300 a 349 nm
Punto de fusión de 210 °C
Envase Vidrio ámbar
Potencia Entre 800 μg/mg
Rotación específica Inclusive, entre 105°
Agua Inclusivo entre el 1,4%
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.9
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Doxycycline Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.