Learn More
Anfotericina B (solución amarilla/250 μg/ml), Fisher BioReagents
Código de producto. 10346503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
50 mL
Envase:
Frasco de polietileno
Unit Size:
20 ML
50 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10346503 20 mL Frasco de polietileno 20 ML
10746254 50 mL Frasco de polietileno 50 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10346503 Supplier Fisher BioReagents Supplier No. BP264520
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La anfotericina B es eficaz contra levaduras y hongos. Solución antibiótica utilizada en biología celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1397-89-3
Fórmula molecular C47H73NO17
Peso molecular (g/mol) 924.09
Número MDL MFCD00877763
Clave InChI APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
PubChem CID 134129663
Nombre IUPAC (1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-19,25,27,30,31,33,35,37-octahidroxi-18,20,21-trimetil-23-oxo-22,39-dioxabiciclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaeno-38-car
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Specifications
Nombre del producto químico o material Amphotericin B
Tipo Anfotericina B
Nombre de nota 250 μg/ml
Forma física Líquido
Envase Frasco de polietileno
Esterilidad Esterilizado mediante filtración
Color Amarillo
Cantidad 20 mL
Punto de ebullición de 100 °C
Índice Merck 15, 582
Formula Weight (peso de la fórmula) 924.1