Learn More
Carbenicilina (sal de disodio), Fisher Bioreagents
Código de producto. 10396833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 GR
250 MG
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10396833 5 g Vidrio ámbar 5 GR
10438923 250 mg Vidrio ámbar 250 MG
10163193 1 g Vidrio ámbar 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10396833 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP26485
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Se utiliza para la selección de células transformadas resistentes a la ampicilina y para el estudio de transpeptidasas sensibles a la penicilina en la biosíntesis de pared celular. Espectro antimicrobiano: bacterias grampositivas y gramnegativas, pseudomo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4800-94-6
Fórmula molecular C17H16N2Na2O6S
Peso molecular (g/mol) 422.36
Número MDL MFCD00077683
Clave InChI RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Sinónimo α-carboxibencilpenicilina
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
Nombre IUPAC (2S,5R,6R)-6-(2-carboxilato-2-fenilacetamido)-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato de disodio
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbenicilina
Tipo Carbenicilina
Nombre de nota Sal de disodio
Forma física Sólido
Punto de fusión de 200 °C
Envase Vidrio ámbar
Potencia 770 μg/mg min.
Agua 6% como máximo.
Color Blanco
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥92 %
Punto de ebullición de 738 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.4
Porcentaje de pureza 92% min.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbenicillin disodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbenicillin disodium salt