Learn More
Sulfato de gentamicina (polvo blanco), Fisher BioReagents
Código de producto. 10224873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10224873 1 g 1 GR
1 options
Código de producto. 10224873 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP9181
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Para la selección de células transformadas que contienen gen de resistencia a gentamicina
El sulfato de gentamicina inhibe la síntesis de proteínas, evitando la contaminación microbiana en aplicaciones de cultivo de tejidos. También se utiliza para conferir resistencia/sensibilidad a antibióticos en procedimientos de biología molecular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfato de gentamicina
Tipo Sulfato de gentamicina
Forma física Sólido
CAS 1405-41-0
pH Desde 3,5 hasta 5,5
Punto de fusión 218 °C
Residuos de ignición <1.0 %
Envase Vidrio ámbar
Potencia > 590 μg/mg
Rotación específica Incluyendo entre 107° (+ o -)
Color Blanco
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C21H43N5O7·H2SO4
Índice Merck 15, 4427
Sinónimo gentiomicina C, Garamycin
Formula Weight (peso de la fórmula) 575.67
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gentamicin sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.