Learn More
Kanamicina, sulfato (polvo blanco), Fisher BioReagents
Código de producto. 10031553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10031553 5 g 5 GR
1 options
Código de producto. 10031553 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP9065
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Para la selección de células transformadas que contienen gen de resistencia a kanamicina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Kanamycin Sulfate
Tipo Sulfato de kanamicina
Forma física Sólido
CAS 25389-94-0
pH Desde 6,5 hasta 8,5
Residuos de ignición < 1.0%
Envase Frasco de polietileno
Potencia > 750 μg/mg
Color Blanco
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C18H38N4O15S
Índice Merck 15, 5329
Clave InChI OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminometilo)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-2-hidroxiciclohexil]oxioxano-3,4,5-triol; ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 582.575
PubChem CID 134129479
Formula Weight (peso de la fórmula) 582.58
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Kanamycin Sulfate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Kanamycin sulphate