Learn More
Cloranfenicol (polvo cristalino), Fisher BioReagents
Código de producto. 10255203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10255203 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10255203 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP904100
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Para la selección de células transformadas que contienen el gen de resistencia a cloranfenicol
Se utiliza como agente de selección para células transformadas que contienen genes de resistencia a cloranfenicol. Modo de acción: Inhibe la traducción en la subunidad ribosómica 50S en la etapa de la peptidiltransferasa (inhibición de la elongación).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloramphenicol
Tipo Cloranfenicol
Forma física Sólido
CAS 56-75-7
pH Desde 5 hasta 7
Punto de fusión de 149 °C
Envase Frasco de polietileno
Rotación específica Inclusivo entre 17° (+ o -)
Color Blanco
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C11H12Cl2N2O5
Índice Merck 15, 2077
Sinónimo Chloromycetin, D-(?)-threo-2, 2-Dichloro-N-[?-hydroxy-?-(hydroxymethyl)-?-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide
Clave InChI WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2,2-dicloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihidroxi-1-(4-nitrofenil)propan-2-il]acetamida
Peso molecular (g/mol) 323.126
PubChem CID 5959
ChEBI CHEBI:17698
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.13
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloramphenicol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.