Learn More
Tetraciclina, clorhidrato, Fisher BioReagents
Código de producto. 10460264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10460264 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10460264 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP912100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La tetraciclina bloquea la síntesis de proteínas y se utiliza para seleccionar plásmidos recombinantes resistentes a tetraciclina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetracycline Hydrochloride
Tipo Clorhidrato de tetraciclina
Forma física Sólido
CAS 64-75-5
pH 2.5
Punto de fusión 223 °C
Pérdida por secado 2,0% como máximo.
Envase Frasco de polietileno
Potencia > 900 μg/mg
Rotación específica -255 a -240°
Color Amarillo
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C22H25ClN2O8
Índice Merck 15, 9341
Clave InChI HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N
SMILES CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl
Nombre IUPAC (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(Dimetilamino)-3,6,10,11,12a-pentahidroxi-6-metil-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 480.898
PubChem CID 129628373
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.9
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetracycline hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.