Learn More
Anfotericina B, MP Biomedicals
Código de producto. 17660917 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
5 g
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17660917 100 mg 100 miligramos
11420892 250 mg 250 miligramos
11430892 500 mg 500 miligramos
11440892 1 g 1 g
11450892 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17660917 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219504380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    108.15€ / 100 miligramos
    Ahorro 5.85€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
CAS 1397-89-3
Fórmula molecular C47H73NO17
Peso molecular (g/mol) 924.09
Número MDL MFCD00877763
Clave InChI APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
Sinónimo Amphomoronal, Fungizone, Amphotericine B
PubChem CID 134129663
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amphotericin B
Tipo Anfotericina B
Nombre de nota de Streptomyces sp.
Forma física Polvo
Color Amarillo
Cantidad 100 mg
Nombre IUPAC ácido (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19Z,21Z,23Z,25Z,27Z,29Z,31Z,33R,35S,36R,37S)-33-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi}-1,3,5,6,9,11,17,37-octahidroxi-15,16,18-trimetil-13-oxo-14,39-dioxabiciclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaeno-36-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 924.1
Grado Not Available
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amphotericin B
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Amphotericin B