Learn More
MP Biomedicals™ Ionomicina
Código de producto. 11415691 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11415691 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 11415691 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0215961101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    98.70€ / 1 miligramos
    Ahorro 5.30€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Ionóforo selectivo de calcio
  • Ácido libre
  • Fórmula molecular: C41H72O9
  • Peso molecular: 709,0
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Tipo de producto Antibiótico
Cantidad 1 mg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Delta-Aminolevulinic Acid Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Delta-AminolevulinicAcid Hydrochloride