Spécification
| Nombre del producto químico o material | Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B |
| Tipo | Penicilina/Estreptomicina/Anfotericina B |
| Forma física | Liquid |
| CAS | 7732-18-5 |
| Color | Pale Yellow |
| Cantidad | 100 mL |
| Sinónimo | 100X Pen-Strep-Amphotericin B |
| Grado | Not Available |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B (10,000 IU/ml, 10mg/ml, 25
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: streptomycin sulphate, penicillin G sodium salt
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?