Learn More
Penicilina G, sal sódica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495299 25 g 25 g
15485299 5 g 5 g
15405309 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15495299 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63032.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Penicillin G sodium salt, CAS # 69-57-8, also called benzylpenicillin, is a β-lactam antibiotic active against gram-positive and gram-negative bacteria. | CAS: 69-57-8 | C16H17N2NaO4S | 356.372 g/mol
Penicillin G sodium salt is used as a β-lactam antibiotic. Penicillin G can be used as a selective agent in several types of isolation media. It has been used to study the diagnostic and therapeutic implications of gentamicin-resistant Enterococcus faecalis sequence type 6 with reduced penicillin susceptibility and in cell culture both alone and combined with streptomycin and other antibiotics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica de penicilina G se usa como antibiótico β-lactama. La penicilina G puede usarse como agente selectivo en diversos tipos de medios de aislamiento. Se ha utilizado para estudiar las implicaciones diagnósticas y terapéuticas del tipo 6 de secuencia de Enterococcus faecalis resistente a la gentamicina con reducción de la susceptibilidad a la penicilina y en cultivo celular tanto solo como combinado con estreptomicina y otros antibióticos.
Solubilidad
Soluble en agua (100 mg/ml), alcohol, glicerol, DMSO (71 mg/ml en 25 °C) y etanol (< 1 mg/ml en 25 °C).
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-57-8
Fórmula molecular C16H17N2NaO4S
Peso molecular (g/mol) 356.372
Número MDL MFCD00069666
Clave InChI FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
Sinónimo Benzylpenicillin sodium salt
PubChem CID 23668834
ChEBI CHEBI:51765
Nombre IUPAC Sodio;(2S,5R,6R)-3,3-dimetil-7-oxo-6-[(2-fenilacetil)amino]-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penicillin G sodium salt
Tipo Penicillin G Sodium Salt
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 3834217
Índice Merck 14,7094
Información de solubilidad Soluble in water (100mg/ml),alcohol,glycerol,DMSO (71mg/ml at 25°C),and ethanol (< 1mg/ml at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.37
compliance-icons
Nombre del producto
  • Penicillin G sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.