Learn More
Cytiva Hojas y círculos planos de grado cualitativo: grado 3 Whatman™
Se utilizan para proporcionar una alta capacidad de precipitado y mayor resistencia a la humedad. Las láminas y círculos planos en grado cualitativo Whatman™ de grado 3 ofrecen el doble de grosor que el grado 1 de Whatman.
12.70€ - 697.00€
Especificaciones
Material Celulosa
Para utilizar con (aplicación) Los filtros de grado estándar se emplean en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales. Para uso en embudos büchner.
Grado Grado 3
Grosor (métrico) 390 μm
Ver más especificaciones
Productos 11
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
10092201
Ver documentos
Cytiva
1003-185
185 mm
87.90€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11352835
Ver documentos
Cytiva
1003-055
55 mm
20.10€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
10495021
Ver documentos
Cytiva
1003-070
70 mm
21.10€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11300444
Ver documentos
Cytiva
1003-323
23 mm
12.70€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11332845
Ver documentos
Cytiva
1003-917
46 x 57 cm
697.00€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11370434
Ver documentos
Cytiva
1003-320
320 mm
215.00€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11322845
Ver documentos
Cytiva
1003-240
240 mm
125.00€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11392835
Ver documentos
Cytiva
1003-125
125 mm
40.65€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11382835
Ver documentos
Cytiva
1003-110
110 mm
36.55€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11372835
Ver documentos
Cytiva
1003-090
90 mm
26.70€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11302845
Ver documentos
Cytiva
1003-150
150 mm
55.90€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se utilizan para proporcionar una alta capacidad de precipitado y mayor resistencia a la humedad.Las láminas y círculos planos en grado cualitativo Whatman™ de grado 3 ofrecen el doble de grosor que el grado 1 de Whatman.
  • Adecuados para la filtración por aspiración.
  • Alta absorbencia
  • Retención de partículas: >6 μm
  • Porosidad: Mediana fina
  • Velocidad de filtración: ASTM† , 90 s; Herzberg, 325 s
  • Superficie: lisa, granulada
Especificaciones
Especificaciones
Celulosa
Los filtros de grado estándar se emplean en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales. Para uso en embudos büchner.
Grado 3
390 μm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Cytiva Hojas y círculos planos de grado cualitativo: grado 3 Whatman™