Learn More
Cytiva Hojas y círculos planos de grado cualitativo: grado 3 Whatman™
Código de producto. 10495021
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
23 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Dimensiones (L x An):
46 x 57 cm
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize Dimensiones (L x An)
10495021 70 mm paquete de 100 -
10092201 185 mm paquete de 100 -
11352835 55 mm paquete de 100 -
11300444 23 mm paquete de 100 -
11332845 - paquete de 100 46 x 57 cm
11370434 320 mm paquete de 100 -
11322845 240 mm 100 PCS -
11392835 125 mm 100 PCS -
11382835 110 mm paquete de 100 -
11372835 90 mm paquete de 100 -
11302845 150 mm paquete de 100 -
11 options
Código de producto. 10495021
Marca: Cytiva 1003070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan para proporcionar una alta capacidad de precipitado y mayor resistencia a la humedad. Las láminas y círculos planos en grado cualitativo Whatman™ de grado 3 ofrecen el doble de grosor que el grado 1 de Whatman.
Se utilizan para proporcionar una alta capacidad de precipitado y mayor resistencia a la humedad.Las láminas y círculos planos en grado cualitativo Whatman™ de grado 3 ofrecen el doble de grosor que el grado 1 de Whatman.
  • Adecuados para la filtración por aspiración.
  • Alta absorbencia
  • Retención de partículas: >6 μm
  • Porosidad: Medio fino
  • Velocidad de filtración†: ASTM™, 90 s; Herzberg, 325 s
  • Superficie: suave, granulada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 3, grado estándar, círculo, 70 mm
Formato Disco
Material Celulosa
Particle Retention >6 μm
Velocidad de filtración ASTM: 90; Herzberg: De 325 s
Para utilizar con (aplicación) Los filtros de grado estándar se emplean en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales. Para uso en embudos büchner.
Grado Grado 3
Porosidad Medio fino
Grosor (métrico) 390 μm
Tipo Papel filtro para análisis cualitativo
Diámetro (imperial) 2,75 in
Diámetro (métrico) 70 mm