Learn More
Cytiva Hojas y círculos planos de grado cualitativo: grado 3 Whatman™
Código de producto. 11370434
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
23 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320 mm
Packungsgröße:
100 PCS
paquete de 100
Dimensiones (L x An):
46 x 57 cm
Artikelnummer. Diámetro (métrico) unitSize Dimensiones (L x An)
11370434 320 mm paquete de 100 -
10092201 185 mm paquete de 100 -
11352835 55 mm paquete de 100 -
10495021 70 mm paquete de 100 -
11300444 23 mm paquete de 100 -
11332845 - paquete de 100 46 x 57 cm
11322845 240 mm 100 PCS -
11392835 125 mm 100 PCS -
11382835 110 mm paquete de 100 -
11372835 90 mm paquete de 100 -
11302845 150 mm paquete de 100 -
11 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11370434
Marke: Cytiva 1003320
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Se utilizan para proporcionar una alta capacidad de precipitado y mayor resistencia a la humedad. Las láminas y círculos planos en grado cualitativo Whatman™ de grado 3 ofrecen el doble de grosor que el grado 1 de Whatman.
Se utilizan para proporcionar una alta capacidad de precipitado y mayor resistencia a la humedad.Las láminas y círculos planos en grado cualitativo Whatman™ de grado 3 ofrecen el doble de grosor que el grado 1 de Whatman.
  • Adecuados para la filtración por aspiración.
  • Alta absorbencia
  • Retención de partículas: >6 μm
  • Porosidad: Medio fino
  • Velocidad de filtración†: ASTM™, 90 s; Herzberg, 325 s
  • Superficie: suave, granulada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Descripción Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 3, grado estándar, círculo, 320 mm
Formato Disco
Material Celulosa
Particle Retention >6 μm
Para utilizar con (aplicación) Los filtros de grado estándar se emplean en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales. Para uso en embudos büchner.
Grado Grado 3
Grosor (métrico) 390 μm
Diámetro (métrico) 320 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.