Learn More
Cytiva Hojas y círculos planos de grado cualitativo: grado 3 Whatman™
Código de producto. 11352835
Click to view available options
Diámetro (métrico):
23 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320 mm
missing translation for 'unitSize'
100 PCS
paquete de 100
Dimensiones (L x An):
46 x 57 cm
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11352835
missing translation for 'mfr': Cytiva 1003055
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Se utilizan para proporcionar una alta capacidad de precipitado y mayor resistencia a la humedad. Las láminas y círculos planos en grado cualitativo Whatman™ de grado 3 ofrecen el doble de grosor que el grado 1 de Whatman.
Se utilizan para proporcionar una alta capacidad de precipitado y mayor resistencia a la humedad.Las láminas y círculos planos en grado cualitativo Whatman™ de grado 3 ofrecen el doble de grosor que el grado 1 de Whatman.
  • Adecuados para la filtración por aspiración.
  • Alta absorbencia
  • Retención de partículas: >6 μm
  • Porosidad: Medio fino
  • Velocidad de filtración†: ASTM™, 90 s; Herzberg, 325 s
  • Superficie: suave, granulada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 3, grado estándar, círculo, 55 mm
Formato Disco
Material Celulosa
Particle Retention >6 μm
Velocidad de filtración ASTM: 90; Herzberg: De 325 s
Para utilizar con (aplicación) Los filtros de grado estándar se emplean en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales. Para uso en embudos büchner.
Grado Grado 3
Porosidad Medio fino
Grosor (métrico) 390 μm
Tipo Papel filtro para análisis cualitativo
Diámetro (imperial) 2,16 in
Diámetro (métrico) 55 mm
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.